Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimberly-Clark Professional berührungsfreier automatischer Seifenspender
Artikelnummer. 12611346 Alle ansehen Kimberly-Clark Professional Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.2 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12611346
Marke: Kimberly-Clark Professional™ 92147
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Schaffen Sie einen hygienischen Arbeitsplatz mit dem schlanken, weißen, automatischen Handseifenspender Kimberly-Clark Professional™ für Flüssig- oder Schaumseife oder Handdesinfektionsmittel. Der Spender muss nicht berührt werden, was das Risiko von Kreuzkontaminationen senkt.
  • Automatischer Handseifenspender, weiß, auch geeignet für Handdesinfektionsmittel
  • Spender für Scott™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Berührungsloser Spender
Farbe Weiß
Tiefe (angloamerikanisch) 3.9 in.
Tiefe (metrisch) 10 cm
Länge (angloamerikanisch) 11.4 in.
Länge (metrisch) 29 cm
Breite (angloamerikanisch) 7.2 in.
Breite (metrisch) 18.3 cm
Höhe (angloamerikanisch) 9.4 in.
Höhe (metrisch) 23.8 cm
Aufnahmevermögen Hand Soap
Material Plastic
Mounting Wall or Surface Mount
No. of Compartments 1
Product Style Hinged Lid with Front Opening
Kapazität (angloamerikanisch) 40.6 oz.
Kapazität (metrisch) 1.2 l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Spenden von Kleenex-Luxusschaumstoff, häufig verwendeter Handreiniger, ohne den Spender berühren zu müssen, in hygienekritischen Waschräumen
Menge Je 1