Learn More
uvex Profaviton BV-06 Chemical Protection Gloves
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
8
9
10
11
Beschreibung
- Chemikalienschutzhandschuhe aus Butylkautschuk ohne Stockinette
- Nahtlose 0,40 mm dicke Brombutylbeschichtung
- Die Viton™-Außenbeschichtung ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Verbesserte Griffigkeit in feuchten oder nassen Bereichen
Spezifikation
Spezifikation
Anwendungen | Labor |
Coating Material | Brombutyl, Viton™ |
Farbe | Schwarz |
Latex Free | Yes |
Material | Butyl |
Produkttyp | Butyl Gloves |
Größe | 10 |
Norm EN 388 | 2120A |
EN ISO 374-1 | Typ A |
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | AFKLMN |
Mehr anzeigen |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Profaviton BV-06 Chemical Protection Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur