Learn More
uvex Profatherm XB40 Hitzeschutzhandschuhe
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
11
Beschreibung
- Hergestellt aus Baumwollschlaufenmaterial für thermische Anwendungen
- Sehr gute thermische Dämmung bei direktem Kontakt mit warmen oder heißen Objekten
- Hitzeschutz bis zu 250 °C
- Ideal für leichte bis mittlere Metallbearbeitung
Spezifikation
Spezifikation
Coating Material | Uncoated |
Farbe | Naturfarben |
Latex Free | Yes |
Material | Baumwolle |
Produkttyp | Mechanical Protection Gloves |
Größe | 11 |
Modell | Full-hand Mitt |
Temperature (Metric) Max | 250 °C |
Norm EN 388 | 2241 B |
Länge (metrisch) | 40 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Profatherm XB40 Hitzeschutzhandschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur