Learn More
uvex Profastrong NF33 Chemikalienschutzhandschuhe
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Beschreibung
- Empfindliche NBR-Chemikalienschutzhandschuhe mit geflocktem Baumwollfutter für Tragekomfort
- Die geprägte Struktur auf der Handfläche verbessert die Griffigkeit in feuchten und nassen Bereichen
- Nitrilkautschuk ist beständig gegen Öle, Fett, Säuren und Laugen
- Die Handschuhe bieten ein taktiles Gefühl, sicheren Sitz und mechanische Abriebfestigkeit
- Ideal für den Einsatz in verschiedenen Branchen, einschließlich Automobil, Chemie und Druck
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Grün |
Latex Free | Yes |
Material | NBR |
Produkttyp | Chemical-resistant Gloves |
Größe | 7 |
Norm EN 388 | 4101X. |
EN ISO 374-1 | Typ A |
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | AJKLOT |
EN ISO 374-5 | Bakterien, Pilze MIT Virusschutz |
Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
uvex Profastrong NF33 Chemikalienschutzhandschuhe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur