Learn More
Thermo Scientific™ Productainer™ BioProcess Container (BPC), 200L with 4 Top Drains, 3D Single-Use BPC
GREENER_CHOICE
Mit diesen BPC-Beuteln mit 4 oberen Abflüssen können Sie Medien, Puffer und Injektionswasser (WFI), Prozessflüssigkeiten und biologische Produkte in 50 bis 200 l-Volumen verpacken, lagern und transportieren.
Marke:  Thermo Scientific™ SH30653.03
Artikelnummer. 15546839
  • auf Anfrage / 5 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Productainer™ BPC-Beutel mit 4 oberen Abflüssen dient zur Verpackung, Lagerung und zum Transport von 50 bis 200 l Medien, Puffern, Injektionswasser (WFI), Prozessflüssigkeiten und biologischen Produkten.
Der Productainer BPC wird mit unserem Thermo Scientific CX5-14 hergestellt, einer mehrschichtigen, aus einer einzigen Bahn bestehenden Gussfolie, die in einem cGMP-Reinraum hergestellt wird. Unsere Standard-Productainer eignen sich für eine Vielzahl von Bioprozessanwendungen. Für optimale Passform, Form und Funktion können Productainer mithilfe der branchenweit größten Komponentenbibliothek angepasst werden.
Leistungsmerkmale:
  • Drei Größen: 50, 100 und 200 l
  • Für Flexibilität und Haltbarkeit optimierte Folie: Hervorragende Spannungsfestigkeit, Durchstichfestigkeit und physikalische Barriereeigenschaften für eine stabile Inhaltsstruktur
  • Gammasterilisiert
  • Quadratisches Schlauchdesign mit Polyethylen-Anschlüssen auf der Oberseite des BPC für einfachen Zugriff
  • Platzsparende, ergonomische Alternative zu starrwandigen Ballonflaschen und Stahltanks
  • Anpassbar über die branchenweit größte Bibliothek mit qualifizierten Komponenten
Empfohlen für:
  • Ernte – Sammlung und Lagerung von Schüttgut aus Bioreaktoren
  • Lagerung – Sterile Lagerung von Medien, Puffern und Zwischenprodukten
  • Trennung – Zuführung und Aufnahme steriler Flüssigkeiten aus Trennsystemen
  • Aufreinigung – Pufferzufuhr zum Aufreinigungssystem, Fraktionssammlung und Lagerung
  • Befüllung – Steriles Reservoir für Befüllungssysteme
  • Transport und und Versand – Sterile Flüssigkeiten, Puffer, Medien und Zwischenprodukte innerhalb und zwischen Einrichtungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polyethylen
Die Pakete werden in stabile Kartons verpackt und mit der Produkt- und Chargenidentifikation versehen.
Gehäuse SV50076.04
Zeile 1.MPX-Einsatz, Polycarbonat, Schlauch:C-Flex, Länge:121,9 cm (48 in.) ID x AD:12,7 x 19,1 mm (0,5 x 0,75 Zoll) mit Tauchrohr Länge je nach Größe
Zeile 2.Luer-Lock-Anschluss für Einsatz, Polypropylen Schlauch:C-Flex, Länge:121,9 cm (48 in.) ID x AD:6,4 x 9,5 mm (0,25 x 0,38 in.)
Productainer™
Obere Anschlüsse: 2 x 0,25 in. 2 x 0,5 in.
200 l Tauchrohr:81 cm (32 in.)
In einem Bereich der Klasse 10.000/ISO-Klasse 7 in zwei unabhängigen Außenlagen verpackt und versiegelt.
Gammabestrahlt
Zeile 3.Luer-Lock-Anschluss für Gehäuse, Polyproplen Schlauch:C-Flex, Länge:121,9 cm (48 in.) ID x AD:6,4 x 9,5 mm (0,25 x 0,38 in.)
Zeile 4.MPX-Gehäuse, Polycarbonat Schlauch:C-Flex, Länge:121,9 cm (48 in.) ID x AD:12,7 x 19,1 mm (0,5 Zoll x 0,75 Zoll) Tauchrohr Länge:30,5 cm (12 in.)
Weniger Ressourcen verwendet, weniger Abfall
CX5-14