Learn More
Thermo Scientific™ Productainer™ BioProcess Container (BPC), 100L with 4 Top Ports, 3D Single-Use BPC
Mit diesen BPC-Beuteln mit 4 oberen Anschlüssen werden 50 bis 200 Liter Volumen an Medien, Puffern, Injektionswasser (WFI), Prozessflüssigkeiten und biologischen Produkten verpackt, gelagert und transportiert.
Marke:  Thermo Scientific™ SH30651.02
Artikelnummer. 17800577
  • 1455.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Using Thermo Scientific™ Productainer™ BPC bag with 4 top ports, package, store, and transport 50 to 200L volumes of media, buffers, water for injection (WFI), process liquids, and biological products.
Productainer BPCs are constructed with our Thermo Scientific CX5-14 single web, multi-layered cast film manufactured in a cGMP clean room facility. Our standard Productainers are suitable for a wide array of bioprocess applications. For optimal fit, form and function Productainers can be customized using the industry's largest component library.
Highlights:
  • Three sizes - 50, 100 and 200L
  • Film optimized for flexibility and durability: superior stress resistance, puncture resistance and physical barrier properties to ensure stability of contents
  • Gamma-irradiation sterilized
  • Squared tube design with polyethylene ports located on the top of the BPC for easy access
  • Space-efficient, ergonomic alternative to rigid walled carboys and steel tanks
  • Customizable via the industry's largest library of qualified components
Recommended for:
  • Harvest - Collection and storage of bulk product from bioreactors
  • Storage - Sterile storage of media, buffers and process intermediates
  • Separation - Feeding and receiving of sterile liquids from separation systems
  • Purification - Buffer feeding to purification system, fraction collection and storage
  • Filling - Sterile reservoir for filling systems
  • Transport and Shipping - Bulk sterile liquids, buffers, media and process intermediates within and between facilities
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weniger Ressourcen verwendet, weniger Abfall
100 L dip tube: 71 cm (28 in.)
Obere Anschlüsse: 2 x 0,25 in. 2 x 0,38 in.
Polyethylen
In einem Bereich der Klasse 10.000/ISO-Klasse 7 in zwei unabhängigen Außenlagen verpackt und versiegelt.
Zeile 1.MPC-Einsatz, Polycarbonat, Schläuche:C-Flex, Länge:121,9 cm (48 in.) ID x AD:9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 Zoll) mit Tauchrohr Länge je nach Größe
Line 3. Body luer lock connection, polypropylene Tubing: C-Flex, length: 121.9 cm (48 in.) ID x OD: 6.4 x 9.5 mm (0.25 x 0.38 in.)
Productainer™
100 L
CX5-14
SV50076.03
Die Pakete werden in stabile Kartons verpackt und mit der Produkt- und Chargenidentifikation versehen.
Gammabestrahlt
Line 2. Insert luer lock connection, polypropylene Tubing: C-Flex, length: 121.9 cm (48 in.) ID x OD: 6.4 x 9.5 mm (0.25 x 0.38 in.)
Zeile 4.MPC-Gehäuse, Polycarbonat, Schläuche:C-Flex, Länge:121,9 cm (48 in.) ID x AD:9,5 x 15,9 mm (0,38 x 0,63 Zoll) Tauchrohrlänge:30,5 cm (12 in.)