Learn More
Thermo Scientific™ Productainer™ 3D BioProcess Container (BPC), Aegis™ 5-14 film, three ports, Luer locks + MPX
Thermo Scientific Productainer 3D BioProcess Containers (BPCs) are used to package, store, and transport media, buffers, water for injection (WFI), process liquids, and biological products.
Marke: Thermo Scientific™ SH30967.01
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Thermo Scientific Productainer 3D Bioprozessbehälter (BPC) werden zur Verpackung, Lagerung und zum Transport von Medien, Puffern, Wasser für Injektionszwecke (WFI), Prozessflüssigkeiten und biologischen Produkten verwendet. Productainer Bioprozessbehälter bestehen aus einer einbahnigen, mehrschichtigen Gussfolie Aegis5-14, die in einem cGMP-Reinraum hergestellt wird.
- Unsere Standard Productainer BPCs eignet sich für eine Vielzahl von Bioprozessanwendungen. Für optimale Passform, Form und Funktion können Productainer BPC mit der branchenweit größten Komponentenbibliothek angepasst werden.
- Für Flexibilität und Haltbarkeit optimierte Folie: Hervorragende Spannungsfestigkeit, Durchstichfestigkeit und physikalische Barriereeigenschaften für eine stabile Inhaltsstruktur
- Gammasterilisiert
- Quadratisches Schlauchdesign mit Polyethylen-Anschlüssen auf der Oberseite des BPC für einfachen Zugriff
- Platzsparende, ergonomische Alternative zu starrwandigen Ballonflaschen und Stahltanks
- Anpassbar über die branchenweit größte Bibliothek mit qualifizierten Komponenten
- Ernte – Sammlung und Lagerung von Schüttgut aus Bioreaktoren
- Lagerung – Sterile Lagerung von Medien, Puffern und Zwischenprodukten
- Trennung – Zuführung und Aufnahme steriler Flüssigkeiten aus Trennsystemen
- Aufreinigung – Pufferzufuhr zum Aufreinigungssystem, Fraktionssammlung und Lagerung
- Befüllung – Steriles Reservoir für Befüllungssysteme
- Transport und und Versand – Sterile Flüssigkeiten, Puffer, Medien und Zwischenprodukte innerhalb und zwischen Einrichtungen
Spezifikation
50 l | |
Aegis 5-14 | |
50 L |
Bottom Drain | |
3 ports | |
C-Flex |