Learn More
Thermo Scientific™ Productainer™ 3D BioProcess Container (BPC), Aegis™ 5-14 film, three ports, Luer locks + MPX
Thermo Scientific Productainer 3D Bioprozessbehälter (BPC) werden zur Verpackung, Lagerung und zum Transport von Medien, Puffern, Injektionswasser (WFI), Prozessflüssigkeiten und biologischen Produkten verwendet.
Marke:  Thermo Scientific™ SH30967.02
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17830597
  • 1600.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Productainer Bioprozessbehälter (BPCs) bestehen aus einer Aegis 5-14 einbahnigen, mehrschichtigen Gussfolie, die in einem cGMP-Reinraum hergestellt wird. Unsere Standard Productainer BPCs eignet sich für eine Vielzahl von Bioprozessanwendungen. Für optimale Passform, Form und Funktion können Productainer BPCs mit der branchenweit größten Komponentenbibliothek angepasst werden.
Highlights:
Folie für Flexibilität und Haltbarkeit optimiert — hervorragende Spannungsfestigkeit, Durchstichfestigkeit und physikalische Barriere-Eigenschaften zur Gewährleistung der Inhaltsstabilität
  • Gammasterilisiert
  • Viereckiges Röhrchendesign mit Polyethylenanschlüssen auf der Oberseite des BPC für einfachen Zugriff
  • Platzsparende, ergonomische Alternative zu starrwandigen Ballonflaschen und Stahltanks
  • Anpassbar über die branchenweit größte Bibliothek an qualifizierten Komponenten
Empfohlen für:
  • Gewinnung: Sammlung und Lagerung von Schüttgütern aus Bioreaktoren
  • Lagerung: sterile Lagerung von Medien, Puffern und Prozesszwischenprodukten
  • Trennung: Abgabe und Aufnahme von sterilen Flüssigkeiten aus Trennsystemen
  • Reinigung: Puffer-Zufuhr zum Aufreinigungssystem, Fraktionssammlung und Lagerung
  • Füllung: steriles Reservoir für Abfüllsysteme
  • Transport und Versand: Sterile Flüssigkeiten, Puffer, Medien und Prozesszwischenprodukte innerhalb und zwischen Einrichtungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 l
Aegis 5-14
100 L
Bottom Drain
3 ports
C-Flex
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Productainer™ 3D BioProcess Container (BPC), Aegis™ 5-14 film, three ports, Luer locks + MPX > 100 l