Learn More
Productainer™ 3D BioProcess Container, BioTitan retainers, three ports, MPXs
1715.00 € - 8335.00 €
Spezifikation
Filmbeschreibung | 100 L |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | 50 L |
Menge | 200 L |
Produktlinie | 50 L |
Tubing Style | C-Flex |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17928241
|
Thermo Scientific
SH31304.01 |
100 L |
8335.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17908281
|
Thermo Scientific
SH31304.02 |
2000 L |
1715.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
17938281
|
Thermo Scientific
SH31305.03 |
500 L |
1940.00 €
5 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Spezifikation
100 L | |
200 L | |
C-Flex |
50 L | |
50 L |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Productainer™ 3D BioProcess Container, BioTitan retainers, three ports, MPXs