Learn More
BINDER™ Pumpenschrank mit Vakuumpumpe VAP 5
BINDER™ Vakuumpumpe VAP 5 geeignet für brennbare Lösungsmittel mit Vakuummodul.
Marke: BINDER™ 8012-2063
Beschreibung
Pumpenkammer mit VAP 5 Vakuumpumpe für Vakuumpumpen mit chemischen Membranen.
- Nominaler Luftstrom
- Mit Abscheider und Emissionskondensator
- Geeignet für entzündbare Lösungsmittel
- Mit Anschlusskit für Vakuumpumpe (ATEX)
Spezifikation
Pumpenkammer mit Vakuumpumpe VAP 5 – Modell mit optional 230 V/50 bis 60 Hz, Pumpenkammer für die Montage von Vakuumpumpen einschließlich chemischer Membranpumpe VAP 5 mit einem nominalen Luftstrom von 3,6 m3/Stunde, Enddruck 3 mbar, mit Abscheider und Emissionskondensator, geeignet für entzündbare Lösungsmittel, und Anschlusskit für Vakuumpumpe (ATEX). | |
50/60 Hz | |
IP55 | |
BINDER Kammern VDL 115 Vakuumtrocknungskammer |
3,6 m3 | |
Vakuumpumpe | |
3 mbar | |
230 V |