Learn More
BINDER™ Pumpenschrank mit Vakuumpumpe VAP 5
BINDER™ Vakuumpumpe VAP 5 geeignet für brennbare Lösungsmittel mit Vakuummodul.
Marke:  BINDER™ 8012-2059
Weitere Details : Netto-Gewicht : 60.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17530916
  • 12356.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Pumpenkammer mit VAP 5 Vakuumpumpe für Vakuumpumpen mit chemischen Membranen.
  • Nominaler Luftstrom
  • Mit Abscheider und Emissionskondensator
  • Geeignet für entzündbare Lösungsmittel
  • Mit Anschlusskit für Vakuumpumpe (ATEX)
Spezifikation
Spezifikation
Pumpenkammer mit Vakuumpumpe VAP 5 – Modell mit optional 230 V/50 bis 60 Hz, Pumpenkammer für die Montage von Vakuumpumpen einschließlich chemischer Membranpumpe VAP 5 mit einem nominalen Luftstrom von 3,6 m3/Stunde, Enddruck 3 mbar, mit Abscheider und Emissionskondensator, geeignet für entzündbare Lösungsmittel, und Anschlusskit für Vakuumpumpe (ATEX).
50/60 Hz
IP 55
BINDER Kammern VDL 23 Vakuumtrocknungskammer
3,6 m3/h
Vakuumpumpe
3 mbar
230 V