Learn More
Lauda™ Lauda Versafreeze VF Tiefkühltruhe mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
Die LAUDA Versafreeze VF ist eine Tiefkühltruhe mit einem Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7).
Marke:  Lauda™ L003336
Weitere Details : Netto-Gewicht : 395.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17387669
  • 10900.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Tiefkühltruhe für das Labor mit zuverlässiger Überwachung und hocheffizienter Isolierung für langfristige Lagerung und Qualitätssicherung.
Spezifikation
Spezifikation
Ultratiefkühltruhe
556 l
Isolierdeckel plus Isolierplatten
Edelstahl
Edelstahl
32 Racks
VF 55040 C
6 (2 verriegelbar)
Luftkühlung
LAUDA Versafreeze
Manuell
Optional
USB, Ethernet RJ45, RS485
Mehrere Alarmbenachrichtigungen, nichtflüchtiger Speicher
CEE 7/7
50 Hz
Nein, Gerät für 207 bis 253 V geeignet
2-Zoll-Boxen (416)
19,6 cu. ft.
0°bis -40 °C
1 (1 Fach)
Polyurethanschaum
Pulverbeschichteter Stahl
TÜV
4,3 in.-Touchscreen-Farb-Display
Weiß
13 mm Durchmesser, Druckausgleichsanschluss
5 Jahre
Versiegelt und isoliert, mit Schlüsselschloss
Integrierter Datenlogger, mehrere externe Überwachungsoptionen
Maximale Probensicherheit
Max. 3,8/16 A
230 V
1,2 kW
R1270