Learn More
Nabertherm™ Hochtemperaturöfen, Öfen mit Zwangskonvektionskammern
Kammeröfen mit Luftzirkulation zeichnen sich durch ihre extrem hohe Temperaturkonstanz aus.Geeignet für Prozesse wie Glühen, Kristallisieren, Vorwärmen, Aushärten und Werkzeugherstellung.
Marke: Nabertherm™ NAT-0381L1
Beschreibung
- Horizontale Luftzirkulation mit optimaler Verteilung durch Edelstahl-Leitbleche
- Rechts angeschlagene Schwenktür
- Temperaturkonstanz bis +/- 4 °C nach DIN 17052-1 (NAT 15/65 und NAT 30/85 bis +/- 5 °C) im leeren Arbeitsraum
- Eine Rahmenplatte und Schienen für zwei zusätzliche Tabletts im Lieferumfang enthalten (NAT 15/65 und NAT 30/85 ohne Rahmenplatte)
- Im Lieferumfang enthalten sind der Basisrahmen NAT 15/65 und NAT 30/85 als Tischmodell
Spezifikation
Gehäuse B510 | |
Bis zu 850 °C | |
800 x 800 x 590 mm | |
6000 W |
30 L | |
320 x 320 x 300 mm | |
230 V |