Learn More
Lauda™ Lauda Versafreeze VF Tiefkühltruhe mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7)
Die LAUDA Versafreeze VF ist eine Tiefkühltruhe mit einem Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker (CEE7/7).
Marke: Lauda™ L003340
Beschreibung
- Tiefkühltruhe für das Labor mit zuverlässiger Überwachung und hocheffizienter Isolierung für langfristige Lagerung und Qualitätssicherung.
Spezifikation
Ultratiefkühltruhe | |
754 l | |
Isolierdeckel plus Isolierplatten | |
Edelstahl | |
Edelstahl | |
44 Racks | |
VF 75085 C | |
6 (2 verriegelbar) | |
Luftkühlung | |
LAUDA Versafreeze | |
Manuell | |
Optional | |
USB, Ethernet RJ45, RS485 | |
Mehrere Alarmbenachrichtigungen, nichtflüchtiger Speicher | |
CEE 7/7 | |
50 Hz | |
Nein, Gerät für 207 bis 253 V geeignet | |
R290 (1. Stufe), R170 (2. Stufe) |
26,5 cu. ft. | |
-50°bis -85 °C | |
1 (1 Fach) | |
Polyurethanschaum | |
Pulverbeschichteter Stahl | |
TÜV | |
4,3 in.-Touchscreen-Farb-Display | |
Weiß | |
13 mm Durchmesser, Druckausgleichsanschluss | |
5 Jahre | |
Versiegelt und isoliert, mit Schlüsselschloss | |
Integrierter Datenlogger, mehrere externe Überwachungsoptionen | |
Maximale Probensicherheit | |
Max. 7,9/16 A | |
230 V | |
2,0 kW | |
2-stufig | |
2-Zoll-Boxen (572) |