Learn More
Heidolph™ Instruments Hei-VAP University Forschungs-Kühlpaket, EU-Stecker
Das Hei-VAP Kühlpaket für universitäre Forschung verfügt über eine motorisierte Hebefunktion, einen Kühler und einen Schlauchsatz.
Marke:  Heidolph™ Instruments 576-27305-00
Weitere Details : Netto-Gewicht : 20.30000kg
Artikelnummer. 17323380
  • 14885.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hei-VAP Ultimate Control mit motorisierter Hebefunktion und vertikalem Glassatz G3 XL
  • Vakuumpumpe Rotavac Vario Control
  • Kühler Hei-CHILL 600
  • RS 232-Kabel
  • Schlauchsatz
  • Thermoflüssigkeit Kyro 30 (10 l)
Spezifikation
Spezifikation
Rotationsverdampfer mit motorisierter Hebefunktion
EU-Stecker