Learn More
Thermo Scientific™ CryoExtra™ Hocheffiziente Kryolagerungssysteme mit Batterie-Backup 797 l
Die Thermo Scientific™ CryoExtra™ Serie bietet automatische Temperaturüberwachung, mikroprozessorbasierte LN2-Füllstandskontrolle und integrierte Batterie-Backup-Systeme, so dass kostbare Proben stets optimal geschützt bleiben.
Marke: Thermo Scientific™ CE8140BB
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ CryoExtra™ Serie wurde für die Lagerung von flüssigen und dampfförmigen Substanzen entwickelt und kann mit automatischer Temperaturüberwachung, mikroprozessorgestützter LN2-Füllstandskontrolle sowie einem integrierten Batterie-Backup-System aufwarten, so dass kostbare Proben stets optimal geschützt bleiben.
Spezifikation
Automatische LN2-Befüllung für die Kryolagerung | |
797 l | |
Edelstahl | |
Edelstahl | |
3 in. Räder (Standard) | |
42 in. | |
1067 mm | |
Zugangsöffnung für separaten Messfühler | |
100/230 V | |
50/60 Hz | |
469 kg | |
327 kg |
28,14 cu. ft. | |
1 | |
Vakuum | |
CE | |
49 x 51 x 67 in. (1245 x 1295 x 1702 mm) | |
17,5 in. | |
445 mm | |
0,73A bei 110 V und 0,35 A bei 230 V | |
100-230 V | |
Fassungsvermögen von 40.600 2 ml-Fläschchen (max.) | |
720 lb. | |
Fläschchen 40.600 x 2 ml |