Learn More
Thermo Scientific™ CryoExtra™ Hocheffiziente Kryolagerungssysteme mit Batterie-Backup 463 l
Die Thermo Scientific™ CryoExtra™ Serie bietet automatische Temperaturüberwachung, mikroprozessorbasierte LN2-Füllstandskontrolle und integrierte Batterie-Backup-Systeme, so dass kostbare Proben stets optimal geschützt bleiben.
Marke:  Thermo Scientific™ CE8120BB
Weitere Details : Netto-Gewicht : 234.00000kg Transport : UN number : 2800 Chem class : 8
Artikelnummer. 17304650
  • 31900.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ CryoExtra™ Serie wurde für die Lagerung von flüssigen und dampfförmigen Substanzen entwickelt und kann mit automatischer Temperaturüberwachung, mikroprozessorgestützter LN2-Füllstandskontrolle sowie einem integrierten Batterie-Backup-System aufwarten, so dass kostbare Proben stets optimal geschützt bleiben.
Vielseitigkeit
  • Für vertikale und horizontale Gestelle
  • Anwenderfreundlichkeit und komfortabler, integrierter Arbeitsbereich
  • Konzipiert für die Dampfphasenlagerung
  • Einklappbare Trittstufen für erhöhten Anwenderkomfort
Qualität
  • Überragende Temperaturkonstanz
  • Große LED-Temperaturanzeige
  • Verschließbarer Deckel zum Schutz der Proben
  • Moderne Temperaturüberwachung und Alarmmeldungen
  • Mikroprozessorbasierte LN2-Füllstandskontrolle
Im Lieferumfang enthalten:
Integriertes Batterie-Backup-System: Batteriestrom zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung des Controllers für Temperatur und Füllstandsaktualisierungen während eines Stromausfalls.
0,5 Zoll 45° gebördelt, 6 ′ (1,8 m) flexibler Edelstahlschlauch
Erfordert:
22 psi-LN2 -Niederdruckvorratsschrank (separat erhältlich)
Kompatibel mit:
Fragen Sie Ihren Vertriebsvertreter nach Gestellen und Zubehör für CryoExtra Lagersysteme.
Hinweis:
Lichte Produkthöhe: 77 in. bei CryoExtra 20 und CryoExtra 40; 88 in. bei CryoExtra 80; 93 in. bei CryoExtra 94
Bestellinformationen:
  • Optionale Gestelle, Gefäße, Rahmen und Podeste ermöglichen Ihnen den Aufbau eines organisierten Systems zur optimalen Lagerung in der Flüssig- oder Gasphase. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter.
  • Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich an uns für Einzelheiten
Spezifikation
Spezifikation
Automatische LN2-Befüllung für die Kryolagerung
463 l
Edelstahl
Edelstahl
3 in. Räder (Standard)
32 in.
855 mm
Zugangsöffnung für separaten Messfühler
Nicht verfügbar
100/230 V
50/60 Hz
765 lb.
515 lb.
Fläschchen 19.500 x 2 ml
16,35 cu. ft.
1
Vakuum
CE
32 x 32 x 65 in. (813 x 813 x 1651 mm)
12,5 in.
317 mm
Keine
0,73A bei 110 V und 0,35 A bei 230 V
100-230 V
19.500 2 ml-Fläschchen (max. Kapazität)
348 kg
234 kg (leer)
Sonderangebote
Serviceleistungen