Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed™ Controlled-Rate Freezer, General Purpose
Thermo Scientific CryoMed Controlled-Rate Freezers (CRF) are designed with reliability, protection, and data traceability in mind for your sample preparation needs.
Marke: Thermo Scientific™ TSCM17PV
Beschreibung
For customers in research, cell and gene therapy, vaccine production, and biobanking, the CryoMed Controlled-Rate Freezer (CRF) provides precise, repeatable freezing results that protect samples from intracellular freezing. The CryoMed CRF features enhanced data traceability via a touch screen user interface and offers customizable freezing profiles while supporting 21 CFR part 11 and GMP needs.
Thermo Scientific CryoMed Tiefkühlgeräte mit Stufenregelung (CRF) wurden mit Blick auf Zuverlässigkeit, Schutz und Datenrückverfolgbarkeit für die Erfordernisse Ihrer Probenvorbereitung und GMP-Produktion entwickelt.
Anwenderfreundlicher Betrieb mit verbesserter Datenrückverfolgbarkeit
- Das intuitive Touchscreen-Display ermöglicht eine einfache Einrichtung, Bedienung und Prüfung des Gefriervorgangs
- Sechs voreingestellte Einfrierprofile – zusätzlich können bis zu 14 anwenderspezifische Profile programmiert und gespeichert werden
- Die integrierte Touchscreen-Anwenderoberfläche protokolliert Nutzung und Ereignisse zur Einhaltung der Erfordernisse von 21 CFR Teil 11
- Der USB-Datenexport von Durchlaufprotokollen im PDF-Format entspricht 21 CFR Teil 11
- Anwendersicherheit: 3 Ebenen für den Anwenderzugriff
- Die Funktion “Letzter Durchlauf” ermöglicht die erneute Ausführung desselben Profils per Knopfdruck
- Die PC-Schnittstellensoftware ermöglicht Fernbedienungsfunktionen, Durchlaufprüfung und die Erstellung anwenderdefinierter Profile
Echtzeitüberwachung für Probenschutz
- Kammer- und Probentemperaturen werden von Thermoelementen des Typs T überwacht, wodurch Verzögerungen vermieden werden und Reaktionsfähigkeit in Echtzeit gewährleistet wird
- Standardalarme, die den Anwender auf Fehler bei Thermoelementen, Fehlfunktionen der Heizung, Höchst- und Mindesttemperaturgrenzen, Temperaturüberwachung, Stromausfälle und Abschluss des Durchlaufs hinweisen
- Fernalarmkontakte
- Optionaler Thermodrucker
Zuverlässige Temperaturleistung bei hohem Durchsatz
- Die beiden Magnetventile regeln das LN2-Einspritzvolumen für präzise Temperaturregelung und beschleunigtes Einfrieren
- Die Anzeige für vorbeugende Wartung und Austausch des LN2-Magnetventils verringert Ausfallzeiten
- Steuerung und Gleichförmigkeit der Temperatur durch ein Luftbehandlungssystem und ein Flüssigstickstoff-Injektionsringsystem
- Kompatibel mit VHP-Reinigungsverfahren
- Umweltfreundlicher Isolierschaum
- Edelstahl, W.-Nr. 1.4301 (VA2), Außengehäuse pulverbeschichtet
Die Garantie ist regionsabhängig. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner vor Ort
Spezifikation
Tiefkühlgerät mit Stufenregelung | |
17 L | |
Edelstahl | |
CE | |
Die Garantie ist regionsabhängig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Vertriebsvertreter vor Ort | |
Frontlader | |
33 x 17,8 x 30,5 cm (13 x 7 x 12 in.) | |
Ja | |
Kompatibel mit Thermo Fisher Connect | |
EU | |
<380 | |
69,8 kg |
0,6 cu. ft. | |
–180 °C bis +50 °C | |
Pulverbeschichteter Stahl | |
Touchscreen-Benutzeroberfläche | |
Universalgerät mit Drucker | |
61 x 94,7 x 55,1 cm (24,3 x 37,3 x 21,7 in.) | |
USB-Datenexport | |
Unterstützte PC-Schnittstellensoftware | |
12 A | |
220–230 V, 50/60 Hz | |
154 lb. |