Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektrophoresegerät Starter-Kit, EX DC 1 %
Das Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Elektrophoresegerät-Starterkit, EX DC 1 %, liefert alles, was Sie benötigen, um schnell mit vorgegossenen E-Gel™ EX 1 %-Agarose-Gelen mit zwei Kämmen auf dem Gerät zu beginnen.
Marke:  Invitrogen™ G8131ST
1792.17 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21655" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.30000kg
Artikelnummer. 17165979
  • 1944.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Inhalt des Kits:
  • 10 E-Gel™ EX Agarose-Gele mit zwei Kämmen, 1 % (Kat.- (Katalognummer A42345)
  • E-Gel™ Power Snap Elektrophoresegerät (Kat.- G8100)
  • E-Gel™ 1-Kb Plus Express DNA-Leiter mit E-Gel™ Probenladepuffer (1x) (Kat.- Nr. 10488091)
Spezifikation
Spezifikation
• Zehn E-Gel EX Doppelkamm-Agarose-Gele, 1 % (Best.- Nr. A42345)
• E-Gel Power Snap Elektrophoreseapparatur (Best.- Nr. G8100)
• E-Gel 1-Kb Plus Express DNA-Leiter mit E-Gel Probenladepuffer (1x) (Best.- Nr.: 10488091)
Bei Raumtemperatur lagern.
E-Base™, E-Gel™ Bildgebungssystem
Mini
Starter-Kit für Elektrophoresesystem