Learn More
Memmert™ Peltier-Kühlbrutschrank IPPeco mit Advanced Peltier Technology
Ideal für Kultivierung über und unter Raumtemperatur, Keimzahlbestimmung oder Haltbarkeitstests.
Marke: Memmert™ IPP1400ecoplus
Beschreibung
Effizient, homogen und zuverlässig – diese drei Wörter beschreiben den Memmert IPPeco Peltier-Inkubator
- Modellgrößen: 30, 55, 110, 260, 410, 750, 1060, 1400, 2200
- Temperaturbereiche: 0 bis +70 °C (Größe 110 bis 1060), +15 bis +60 °C (Größe 1400 und 2200)
- 2 Modellvarianten: SingleDISPLAY und TwinDISPLAY (intuitive Steuerung)
- Konvektion: Zwangsbelüftung durch Peltier-Lüfter
- Fortschrittliche Peltier-Technologie: Maximale Energieeffizienz im Vergleich zu Klimakammern mit Kompressor
- Optionale Beleuchtungseinheit (kaltweißes Licht, warmweißes Licht)
- Einstellbare Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), Programmzeit, Zeitzonen
- Absolut homogene Temperaturverteilung
- Größere Einsatzbereiche durch Abkühlen bis zum Gefrierpunkt
- Immer ein gutes Klima: Kältefrei, laufruhig, kompakt, wartungsarm
Die Leistung dieses Peltier-Inkubators ist beeindruckend: Das Aufheizen, Abkühlen und Rückholen nach dem Öffnen der Tür erfolgt fein abgestimmt und dennoch mit Höchstgeschwindigkeit. Die serienmäßigen Doppeltüren verhindern Verschmutzungen und Temperaturstürze, gleichzeitig haben Sie durch großflächige Innenglastüren einen optimalen Blick auf das empfindliche Ladegut.
Es gibt zwei Modellvarianten: SingleDISPLAY und TwinDISPLAY.
SingleDISPLAY ist ideal für Standardanwendungen. Temperatur, Luftklappenposition und Lüfterdrehzahl bleiben während des gesamten Prozesses konstant. Geeignet für den Fall, dass keine Anforderungen an Rampenprogrammierungen oder Schleifen bestehen, wenn die Anwendung nur unempfindliche Materialien trocknen muss und keinen Mehrfachübertemperaturschutz oder ein technisch komplexes Alarmsystem erfordert. In solchen Fällen ist die Funktionalität der SingleDISPLAY Modelle ideal für die Anwendung.
TwinDISPLAY bietet maximalen Komfort für komplexe Prozesse. Wenn die Anwendung herausragende Präzision und Zuverlässigkeit in Verbindung mit intuitiver Bedienung und doppeltem Übertemperaturschutz einschließlich visuellem Alarm erfordert, bieten die TwinDISPLAY Modelle die erforderliche Funktionalität, Komfort und Sicherheit. Über die intuitive Steuerung und die AtmoCONTROL-Protokollierungssoftware können auch komplexe Prozesse schnell und einfach programmiert werden. Mehrfacher Übertemperaturschutz, optische und akustische Alarme sowie das mögliche Senden einer automatischen Alarmmeldung an eine oder mehrere E-Mail-Adressen lassen Zeit für Dinge, die wirklich wichtig sind.
Spezifikation
CE | |
1360 L | |
Optionale Beleuchtungseinheit | |
15 (mindestens 10 unter Umgebungstemperatur) bis 60 °C | |
2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY) | |
750 x 1250 x 1450 mm | |
639 kg | |
50/60 Hz |
Nein | |
Edelstahl (304/1,4301) | |
Edelstahl | |
Kühlinkubator | |
Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage | |
1435 x 905 x 1913 mm | |
450 kg |