Learn More
Thermo Scientific™ -40 °C Ultratiefkühlschränke der TDE-Serie
Die -40 °C Ultratiefkühlgeräte der Thermo Scientific™ TDE-Serie bieten einen reduzierten Energieverbrauch, eine vereinfachte Touch-Benutzeroberfläche, vier Kapazitäten und ein ergonomisches Schrankdesign.
Marke:  Thermo Scientific™ TDE50040FV
Weitere Details : Netto-Gewicht : 260.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16440925
  • 12335.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ TDE Serie -40 °C Ultratiefkühlschränke mit H-Antrieb bieten drei aufrechte Modelle, die die Lagerkapazität von 40.000 auf 60.000 2 ml-Fläschchen maximieren. Die TDE-Serie ist eine nachhaltige und zuverlässige Lösung mit höchster Probensicherheit sowie Betriebskosteneinsparungen für Labore aller Art.
Leistung
  • Dank der Kohlenwasserstofftechnologie des H-Drive sparen diese Systeme bis zu 25 % an Energie und Wärmeabgabe im Vergleich zu herkömmlichen Ultra-Tiefkühlgeräten mit Kältemittel1
  • Konzipiert für den täglichen Gebrauch: die Schranktemperatur erholt sich nach dem Öffnen der Tür um 20 % schneller.2
  • Die leise Geräuschentwicklung von 53 dBA ermöglicht es, den Gefrierschrank ins Labor statt auf den Flur zu stellen
  • Erfüllt die Validierungsprotokolle für ±10 °C bei -80 °C mit starken Spitzenschwankungen und stationären Temperaturschwankungen
  • Natürliche Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis reduzieren die Betriebsbeanspruchung des Systems und sorgen für hervorragende Zuverlässigkeit und sorgenfreien Probenschutz
Anwenderfreundlich
  • Die H-Drive-Informationszentrale (HIC) kombiniert eine leicht ablesbare Temperatur mit benutzerfreundlichen, kapazitiven Touch-Tasten auf einem 5,6-Zoll-Display
  • Vier Größen (300, 400 500 und 600 2 in.-Box) für eine Vielzahl von Lagerungsanforderungen und Laborspezifikationen
  • Alle Modelle verfügen über fünf Innentüren, die einen einfachen Zugang zu den Proben ermöglichen, ohne den Gefrierraum den Umgebungsbedingungen auszusetzen
  • Verbesserter Bedienkomfort durch einen neuartigen ergonomisch gestalteten Griff, ein kontrastreiches Display auf Augenhöhe und komfortable, leicht zugängliche Regalplätze.
  • Kompatibel mit den meisten Gestellsystemen, einschließlich einer kompletten Palette von Thermo Scientific™ Gestellen für Schachteln und Mikrotiterplatten sowie Thermo Scientific™ Matrix™ und Nunc CryoBank™ Röhrchen
  • Sicherheitsfunktionen einschließlich Alarmeinstellungen und für Vorhängeschlösser geeignete Türen
Nachhaltigkeit
  • Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
  • Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt
  • Natürliche Kältemittel und wassergeblasene Schaumstoffisolierung, wodurch die Baureihe den SNAP-Anforderungen der US-Umweltschutzbehörde, der F-Gas-Verordnung der Europäischen Union und anderen Nachhaltigkeitsnormen entspricht
Fußnoten:
  1. Interne Daten beim Vergleich von 11,2 kWh/Tag gegenüber UXF600 mit kWh/Tag. Daten liegen vor.
  2. Typische Testdaten von Gefrierschränken auf Grundlage interner Tests bei Umgebungstemperatur von 20 °C; typisches Standard-Validierungsprotokoll von ±10 °C.
Spezifikation
Spezifikation
Ultratiefkühlgeräte der Thermo Scientific TDE-Serie, -40 °C Fassungsvermögen von 500 Schachteln, 230 V, 50 Hz
682 L
1 außen, 4 innen
Vakuum-Isolationstafeln (VIP) + wassergebundener Polyurethanschaum (SNAP-konform)
3
93 kg
Schrank
Thermo Scientific
Manuell
71,9 x 73,0 x 130,1cm (28,3 x 28,8 x 51,2 in.)
Ja
Smart Vue-kompatibel
EU
230 V, 50 Hz
50,000 x 2 ml
Gehäuse R290
304kg
260 kg
10
24.1 .uc .tf
-10 °C° bis -40 °C°
5
Edelstahl
205 lbs.
CE
HIC 5,6-Zoll-Anzeige mit 7 Segmenten mit kapazitiven Touch-Tasten
Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
38,5 x 34,0 x 78 in. (97,7 x 86,4 x 198,1cm)
Alarm, Schreiber
Fernalarmanschlüsse, 4 bis 20 mA, RS485- und Trockenkontakte
3,4/10
230 V
50 Hz
H-Antriebskompressor
668 lb.
574 lb.
2 Zoll Boxen (500)
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Serviceleistungen