Learn More
Thermo Scientific™ Rotorpakete für Universalzentrifugen
Alles Notwendige für Ihren Ausschwingrotor in einem Paket
Marke: Thermo Scientific™ 75016110
Beschreibung
Rotorpakete für Universalzentrifugen mit allem Notwendigen für den sofortigen Einstieg, einschließlich Rotorkreuz, Becher, Deckel und Adapter
Spezifikation
Thermo Scientific TX-750 Zellkulturpaket | |
TX-750 mit Becher, ClickSeal-Bioabdichtungdeckel, Adapter für konische 15 und 50 ml-Röhrchen | |
Siehe einzelne Komponenten des Pakets | |
ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001 | |
Ja |
Siehe Daten zu einzelnen Zentrifugen, Rotoren und Zubehörteilen | |
Max. in TX-750: 56 x 15 ml-konische Röhrchen, 28 x 50 ml-konische Röhrchen, 4 x 1.000 ml-Bioflaschen (mit TX-1000 Rotoren) | |
Kauf der für den Betrieb erforderlichen Thermo Scientific Universalzentrifuge | |
Siehe Handbuch |