Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, segmentierte Innentür, Sauerstoffregelung
CellXpert™ C170i CO2-Inkubator bietet zuverlässige Wachstumsbedingungen für reproduzierbare Ergebnisse.
Marke:  Eppendorf™ 6731001082
Weitere Details : Netto-Gewicht : 190.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16316345
  • 16860.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Oxygen control
  • Advanced user Interface and front USB-ports
  • Fan-less design, smart racking system and innovative insulation concept
  • New magnetic door locking concept for outer and inner doors
  • Seamless chamber, easy disassembling
  • 180°C High Temperature Disinfection (HTD) with protocol, no internal HEPA-filters
  • Customizable tasks and alarms
  • Standard building management system and VisioNize connected lab
  • Vibration and turbulence protection
Spezifikation
Spezifikation
170 L
IR Sensor
GB
VisioNize™ touch interface
Inner door with 8 segments
2
71.5 x 71.8 x 90.0 cm (28.3 x 28.1 x 35.4 in.)
Stainless Steel
Yes
Ambient +4° to 50°C
Right-Sided Handle
ZrO2 (zirconium dioxide)
44.5 x 53.9 x 69.2 cm (17.5 x 21.2 x 27.2 in.)
220 to 240 V, 50/60 Hz