Learn More
BINDER™ Serie MK - Wechselklimaschränke, für schnelle Temperaturwechsel
Der BINDER Schrank der Serie MK ist für alle Wärme- und Kältetests zwischen -40 °C und 180 °C geeignet. Der MK ist bei zyklischen Temperaturtests eine clevere Alternative zu aufwändigen Individuallösungen.
Marke:  BINDER™ 9020-0374
13556.18 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 168.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15993042
  • 16175.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich: -40 °C bis +180 °C.
  • APT.line™ Vorwärmkammertechnologie
  • Programmierbarer Kondensationsschutz für Testmaterial
  • Beheiztes Sichtfenster mit LED-Innenbeleuchtung
  • BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basis-Edition
  • Fehlerbehebungssystem mit optischen und akustischen Alarmen
  • Intuitive Touchscreen-Steuerung mit Zeitsegment und Echtzeit-Programmierung
  • Interner Datenlogger, Messwerte können über USB im offenen Format ausgelesen werden
  • Zugangsöffnung mit Silikonstopfen
  • Unabhängig einstellbare Temperatursicherung der Klasse 2 (DIN 12880) mit optischem Alarm
  • 4 Rollen, zwei mit Bremsen
  • Computerschnittstelle: Ethernet
  • Einstellbare Rampenfunktion
  • Integrierter Datenschreiber
  • Echtzeituhr
  • 1 Gestell aus Edelstahl
  • Innenkammer aus Edelstahl
  • FCK-freies Kältemittel R-452A
  • Kühlung mit Kompressorenkühleinheit
Spezifikation
Spezifikation
2.1 cu. ft.
15 kg
60 L
Keine Beleuchtung
max. 1 Std./4
Keine Feuchtigkeitskontrolle
Klimakammer
MK056-230 V
732 x 832 x 1445 mm
230 V
12,5 A
33.1 lb.
MK056-230 V, Standard, Serie MK – Dynamische Klimakammern für schnelle Temperaturänderungen, 60 l, 230 V 1 ∼ 50 Hz
Edelstahl
Edelstahl
CEE
-40°bis +180 °C
TFT Touch
400 x 350 x 420 mm
165 kg
2,8 kW
50 Hz
Sonderangebote
Serviceleistungen