Learn More
Applied Biosystems™ Sanger Sequencing Kit
Das Sanger-Sequenzierungskit enthält alle erforderlichen Reagenzien für die Probenvorbereitung zur Sanger-Sequenzierung.
Marke: Applied Biosystems™ A38073
1105.38 EUR gültig bis 2024-09-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21626" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21626
Beinhaltet: 2 x 100 Reaktionen ExoSAP-IT Express, 2 x BigDye Terminator v1.1 und v3.1 Sequenzierungspuffer (5X), 1 x 800 μl BigDye Terminator v3.1 fertiges Reaktionsgemisch, 1 Röhrchen M13 (-21) Primer, 1 Röhrchen mit pGEM Kontroll-DNA, 1 x 2 ml XTerminator-Lösung, 1 x 9 ml SAM-Lösung
Beschreibung
Spezifikation
• 2 x 100 rxns ExoSAP-IT Express, bei -5 bis -30 °C lagern • 2 x BigDye Terminator v1.1 und v3.1 Sequenzierungspuffer (5x), bei 2–8° C lagern • 1 x 800 µl BigDye Terminator v3.1 Fertigreaktionsgemisch, bei -15 bis -25 °C lagern• 1 Röhrchen M13 (-21) Primer, bei -15 bis -25 °C lagern • 1 Röhrchen pGEM Kontroll-DNA, bei -15 bis -25° C lagern • 1 x 2 ml Xterminator Lösung, bei 2–8 °C lagern • 1 x 9 ml SAM-Lösung, bei Raumtemperatur oder bei 4 °C lagern. |
|
Sequenziergeräte (Kapillarelektrophorese-basiert) | |
200 | |
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis |
Kit | |
Standardsequenzierung | |
Sanger Sequencing Kit |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Sanger Sequencing Kit
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: benzene
Nur für Forschungszwecke