Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ Tris-Acetate Welcome Pack, 3-8%
Das NuPAGE Tris-Acetat-Startpaket enthält alle notwendigen NuPAGE Tris-Acetat-Gele, -Puffer und -Reagenzien für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks.
Marke: Invitrogen™ EA0375A
806.53 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21959" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das NuPAGE Tris-Acetat-Startpaket enthält alle notwendigen NuPAGE Tris-Acetat-Gele, -Puffer und -Reagenzien für den erstmaligen Einsatz eines Mini-Gel-Tanks. Der Mini-Gel-Tank ist mit allen Invitrogen Novex-, NuPAGE- und Bolt Mini-Gelen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gel-Beladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Laufzeiten schwanken je nach Pufferbedingungen und der eingesetzten Stromversorgung.
Das NuPAGE Tris-Acetat Begrüßungspaket enthält:
• Mini-Gel-Tank (A25977)
• NuPAGE Tris-Acetat Mini-Gele (2 Kartons, 20 Gele)
• NuPAGE Tris-Acetat SDS-Laufpuffer, 20X (LA0041)
• NuPAGE LDS-Probenpuffer, 4X (NP0007)
• NuPAGE Probenreduktionsmittel, 10X (NP0009)
• Vorgefärbter HiMark Protein-Standard (LC5699)
Informationen zum Mini-Gel-Tank
Der Mini-Gel-Tank ist mit allen Invitrogen Novex, NuPAGE und Bolt Mini-Gelen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tank-Design ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Anzeige bei der Verwendung. Die Laufzeiten können je nach Pufferbedingungen und verwendeter Stromversorgung variieren.
Über NuPAGE Tris-Acetat-Gele
NuPAGE Tris-Acetat-Proteingele bieten eine hervorragende Trennung von Proteinen mit hohem Molekulargewicht. NuPAGE Tris-Acetat-Gele sind leistungsstarke Polyacrylamid-Gele, die die denaturierenden oder nativen Bedingungen des herkömmlichen Laemmli-Systems simulieren. Die einzigartige Pufferformulierung sorgt während der Elektrophorese für einen niedrigen pH-Arbeitswert, was im Vergleich zu herkömmlichen Tris-Glycin SDS-PAGE-Gelen zu einer besseren Auflösung von Proteinen führt.
Für den Transfer Ihrer Proteine auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung von NuPAGE Transferpuffer (NP0006) für den herkömmlichen Nasstransfer mit dem Mini Blot-Modul (B1000). Alternativ kann der schnelle halbtrockene Transfer mit dem Invitrogen Power Blotter oder der schnelle trockene Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden.
Serviceleistungen
Bis zu 12 Monate
Spezifikation
Mini-Gel-Tank | |
Mini | |
Tris-Acetat | |
10-Well | |
1 Welcome Pack |
3 bis 8% | |
1,0 mm | |
40 bis 500 kDa | |
NuPAGE™ | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur und auf Nasseis |