Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 2 und iBind™ Western-Starterkit
Das iBlot 2 und das iBind Western-Starterkit enthalten das iBlot 2 Gel-Transfergerät, das iBind Western-Gerät und alle Verbrauchsmaterialien und Reagenzien, die für den Einstieg in die Verwendung beider Geräte für einen schnellen, effizienten Transfer und die Western-Verarbeitung erforderlich sind.
Marke: Invitrogen™ IB2200S
Beschreibung
iBlot 2 Gel-Transfergerät
Das iBlot 2 Gel-Transfergerät führt den Western Blotting-Transfer einfach, effizient und zuverlässig innerhalb von sieben Minuten durch und erfordert keine flüssigen Puffer. Das iBlot 2-System ist sowohl mit Polyvinylidendifluorid (PVDF) als auch mit Nitrozellulosemembranen kompatibel und ermöglicht eine vergleichbare Leistung wie herkömmliche Nasstransferverfahren in einem Bruchteil der Zeit. Das iBlot 2 Gel-Transfergerät ist ein integraler Bestandteil des iBlot 2 Dry-Blotting-Systems, das aus dem Transfergerät und Einweg-Transferstapeln besteht, die die erforderlichen Puffer und die Transfermembran (Nitrozellulose oder PVDF) enthalten.
Das iBind Western Device
ist ein Gerät für automatisierte Western-Blot-Verfahren, das jeden Schritt des westlichen Protokolls von der Blockierung über Waschvorgänge bis hin zur Antikörperinkubation über sequenziellen lateralen Fluss (SLF) durchführt. SLF ermöglicht die zeitnahe Freisetzung und den Fluss von Lösungen und Antikörpern gegen die Membran ohne externe Stromquelle. Jede Lösung wird aus den Wells des iBind Geräts an die iBind Card über SLF abgegeben und die Lösungen fließen dort in den Stapelbereich der Karte ab. Die Glasfaser-Matrix der Karte ermöglicht einen homogenen und gleichmäßigen Fluss der Lösungen hin zur Membran und verstärkt damit die Antigen-Antikörper-Interaktion. Das ibind Western-Nachweisverfahren minimiert die Bearbeitungszeit und ist hochgradig reproduzierbar und kompatibel mit allen westlichen Protokollen. Die Einrichtungszeit ist kurz: in weniger als 3 Stunden sind Sie für den Nachweisschritt bereit.
Inhalt des iBlot 2 und iBind Western Starter Kit
- iBlot 2 Geltransfergerät
- iBlot 2 Transferstapel, Nitrozellulose, reguläre Größe
- iBind Western-Gerät
- iBind Cards
- iBind Solution Kit
Spezifikation
• iBlot 2 Gel Transfergerät • iBlot 2 Transferstapel, Nitrozellulose, Normalgröße • iBind Western Device • iBind Karten • iBind Solution Kit • SuperSignal West Pico Plus Chemiluminescent Substrate |
|
Western Blot | |
Nitrozellulose, PVDF | |
iBlot2™ | |
1 Kit |
Chromogen, chemolumineszierend, fluoreszierend | |
Bis-Tris-Gel, E-PAGE™ Gel, Midi-, Mini-, Tricine-Gel, Tris-Acetat-Gel, Tris-Glycin-Gel | |
Trocken | |
Starter-Kit | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |