Learn More
Invitrogen™ iBlot™ 2 Starterkit
Das iBlot 2-Starterkit enthält das iBlot 2 Gel-Transfergerät sowie iBlot 2 Transferstapel (Nitrozellulose) – alles, was für einen schnellen, Trockentransfer von Proteinen aus einem Gel auf eine Membran erforderlich ist.
Marke:  Invitrogen™ IB21001S
Artikelnummer. 15776048
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das iBlot 2 Starterkit enthält ein iBlot 2G-Geltransfergerät, das den Western Blot-Transfer einfach, effizient und zuverlässig innerhalb von sieben Minuten durchführt und keine flüssigen Puffer erfordert. Das iBlot System ist sowohl mit Polyvinylidendifluorid (PVDF) als auch mit Nitrozellulosemembranen kompatibel und bietet eine vergleichbare Leistung wie herkömmliche Nasstransferverfahren in einem Bruchteil der Zeit. Das iBlot 2 Gel-Transfergerät ist ein integraler Bestandteil des iBlot 2 Dry-Blotting-Systems, das aus dem Transfergerät und Einweg-Transferstapeln besteht, die die erforderlichen Puffer und die Transfermembran (Nitrozellulose oder PVDF) enthalten.
So funktioniert das iBlot 2 System
Anstelle von Pufferbehältern oder getränktem Papier sind Puffer-Ionen-Reservoirs in die Gelmatrix (Transferstapel) eingebettet Die hohe Dichte der Ionen in der Gelmatrix ermöglicht einen schnellen Proteintransfer. Beim Blotting erzeugt die Kupfer-Anode als Ergebnis der Wasserelektrolyse keinen gasförmigen Sauerstoff, sodass die Verzerrung des Blots – anders als bei konventionellen Proteintransferverfahren wie Wet, Semi-Wet und Semi-Dry mit trägen Elektroden, die Sauerstoff erzeugen – verringert wird. Mit dem iBlot 2 System für das Trocken-Blotting wird die Transferzeit durch den kürzeren Abstand zwischen Elektroden, hoher Feldstärke und hohem Strom verringert. Eingeschlossene Luftbläschen, die häufig bei der manuellen Vorbereitung der Blotting-Schichten auftreten, sind durch unsere einzigartige Anti-Bläschen-Bauweise, die einen gleichmäßigen und vollständigen Transfer begünstigt, leicht vermeidbar.
  • Einfaches, anwenderfreundliches System
  • Vollständiger Proteintransfer in 7 Minuten oder weniger
  • Hohe Nachweisempfindlichkeit und gleichmäßiger Transfer
  • Erhöhte Zuverlässigkeit und Reproduzierbarkeit des Blottings
  • Flexible Gel-Größenformate und Membrantypen
  • Fähigkeit zur Erstellung neuer anwenderdefinierter Programme
  • Integrierte Kurzanleitung und Anwendungshinweise
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• iBlot 2 Gel Transfergerät
• iBlot 2 Transferstapel, Nitrozellulose, Standardgröße (2 Kartons, 20 Stapel)
Bis-Tris-Gel, E-PAGE™ Gel, Midi-, Mini-, Tricine-Gel, Tris-Acetat-Gel, Tris-Glycin-Gel
Trocken
∼ 7 min
Starter-Kit
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Western Blot
Nitrozellulose, PVDF
iBlot2™
1 Midi-Gel oder 2 Mini-Gele
1 Kit