Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, SYBR Safe 2%
Für die schnelle und komfortable E-Gel™ Agarosegelelektrophorese, von der Beladung mit DNA-Proben bis hin zum Gelbild, entwickelt. Enthält E-Gel SYBR Safe 2% Agarosegele.
Marke: Invitrogen™ G8152ST
Beinhaltet: E-Gel Power Snap Elektrophoresegerät, orangefarbene Sichtscheibe, E-Gel Go! Agarose-Geladapter, Kabel mit Netzadapter.
Beschreibung
Das Invitrogen E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, SYBR Safe 2%, enthält alles, was Sie benötigen, um schnell mit vorgegossenen 2% E-Gel-Agarosegelen mit SYBR Safe auf dem Gerät zu beginnen.
Inhalt des Kits:
- 18 E-Gel Agarosegele mit SYBR Safe, 2 % (Katalognummer G521802)
- E-Gel Power Snap Elektrophoresegerät (Bestellnr. G8100)
- E-Gel 50 bp DNA-Leiter mit E-Gel Probenladepuffer (1x) (Kat.- Nr. 10488099)
Serviceleistungen
1 Jahr Garantie
Spezifikation
• 1 Elektrophoresegerät • 18 E-Gel SYBR Safe 2 % Gele • 1 Fläschchen E-Gel 50 bp DNA-Leiter • 1 Netzteil • 1 Brille • 1 E-Gel Go! Adapter Bei Raumtemperatur lagern. |
|
Starterkit für Elektrophoresegerät | |
240 VAC (Netzteil), 48 VDC (Elektrophoresegerät) |
Mini | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.