Learn More
Invitrogen™ Qubit™ 4 Quantitation Starter Kit
Zur Verwendung mit dem Qubit 4 Fluorometer.
Marke: Invitrogen™ Q33227
Beschreibung
Das Qubit 4 Quantitation Starter Kit enthält:
- Ein Qubit 4 Fluorometer (Bestellnr. Nr. Q33226)
- Qubit Assay-Röhrchen (Set mit 500 Stk.) (Bestellnr. Nr. Q32856)
- Qubit 1X dsDNA HS Assay-Kit, 100 Assays
- Qubit dsDNA BR Assay-Kit, 100 Assays (Bestell- Nr. Q32850)
- Qubit RNA IQ Assay-Kit, 75 Assays (Bestellnr. Nr. Q33221)
- Qubit RNA HS Assay-Kit, 100 Assays (Bestell- Nr. Q32852)
- Qubit RNA XR Assay-Kit, 100 Assays
- Qubit Protein Assay-Kit, 100 Assays (Bestell- Nr. Q33211)
Das Qubit 4-Fluorometer ist die neueste Version des beliebten Qubit-Fluorometers, das mit Hilfe der hochempfindlichen Qubit-Assays DNA-, RNA- und Proteinmengen sowie jetzt auch die Integrität und Qualität der RNA genau messen kann. Das Qubit 4 Fluorometer wurde für den Qubit IQ- (Integritäts- & Qualitäts-) Assay für RNA verändert. Das Qubit 4 Fluorometer und das IQ-Assay-Kit für RNA arbeiten zusammen für eine genaue Differenzierung von intakter und degradierter RNA in nur zwei einfachen Schritten.
Bei allen Qubit Assays meldet ein fluoreszierender Farbstoff die Konzentration oder Qualität des Zielmoleküls in der Probe; dieser sendet erst ein Signal, wenn er an das Ziel gebunden hat, wodurch die Auswirkungen von Kontaminanten auf das Ergebnis minimiert werden. Die anwenderfreundlichen Touchscreen-Menüs erleichtern die Auswahl und Durchführung der benötigten Assays. Die Ergebnisse werden innerhalb weniger Sekunden angezeigt.
Zu den Hauptmerkmalen des Qubit 4 Fluorometers gehören:
- Schnelle und hochgenaue Analyse von DNA, RNA und Proteinen in weniger als drei Sekunden pro Probe
- Misst intakte RNA in weniger als 5 Sekunden pro Probe
- Hohe Genauigkeit bei Verwendung einer Probenmenge von nur 1 – 20 μl, selbst bei sehr verdünnten Proben
- Ein integrierter Reagenzienrechner erstellt schnell Befehle zur Vorbereitung der Qubit-Arbeitslösung
- Speichert Ergebnisse von bis zu 1000 Proben
- Moderner, großer 5.7-Zoll-Farb-Touchscreen für problemloses Bedienen
- Die Grafikanzeige signalisiert, wenn sich die Proben im erweiterten Bereich oder außerhalb des Bereichs befinden
- Durch die kompakten Maße sparen Sie Platz auf Ihrer Arbeitsfläche
- Exportiert Daten über ein USB-Kabel auf ein USB-Laufwerk oder direkt auf Ihren Computer
- Sie können das Qubit Fluorometer mit Ihren häufigsten Assays personalisieren, neue Assays hinzuzufügen oder sogar mittels MyQubit Software und Webtool eigene Assays erstellen
- Wählbare Sprache wie z. B. Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch, vereinfachtes Chinesisch, Japanisch
Das Qubit 4 Fluorometer kann auch für direkte Messungen der Fluoreszenz von Proben verwendet werden. Darüber hinaus kann die Ion Sphere Partikelqualität vor der Sequenzierung auf dem Ion PGM Sequenzierer mit dem Qubit 4 Fluorometer und dem Ion Sphere Kit für Qualitätskontrolle analysiert werden.
Ermöglicht genauere Ergebnisse als UV-Absorption bei niedrigen Konzentrationen
Das Qubit 4 Fluorometer ist wesentlich empfindlicher als UV-Absorption, die alles misst, was bei 260 nm absorbiert, einschließlich DNA, RNA, Proteinen, freien Nukleotiden und überschüssigen Salzen. Ferner ist die UV-Spektralphotometrie oft für genaue Messungen geringer Konzentrationen von DNA und RNA nicht empfindlich genug. Bei Ihren Forschungen profitieren Sie von genaueren Messungen mit dem Qubit Fluorometer, da die Farbstoffe in den Qubit Assay-Kits nur fluoreszieren, wenn sie an das ausgewählte Molekül (DNA, RNA oder Protein) in der Probe gebunden sind. Auf diese Weise müssen Sie keine Arbeiten mehr aufgrund ungenauer Messungen wiederholen.
Schnelle, einfache und genaue Messung der RNA-Qualität
Der Qubit IQ-Assay für RNA bietet eine schnelle, einfache Methode, um zu prüfen, ob eine RNA-Probe degradiert ist. Der Assay nutzt dafür zwei einzigartige Farbstoffe: einen, der an große, intakte RNA bindet, und einen anderen, der selektiv an kleine, degradierte RNA bindet. Damit gelingt Ihnen eine schnelle Beurteilung der Qualität und Integrität einer RNA-Probe. Geben Sie einfach Ihre Proben zur IQ-Arbeitslösung für RNA hinzu und führen Sie sie dann eine Messung am Qubit 4 Fluorometer durch.
Spart Probenmengen und Tischfläche
Dem intelligent konzipierten Qubit 4 Fluorometer reichen bereits Probenmengen von 1 – 20 μl. Es läuft bei Raumtemperatur und beansprucht nur wenig Platz auf der Arbeitsfläche. Das Qubit 4 Fluorometer verfügt über moderne Optik und Datenanalysealgorithmen und ist ausgestattet mit einen USB-Stick, einem Kabel für die Übertragung von Daten in Excel™ und für Software-Downloads, einem Universal-Netzteil, vier Adaptern sowie einer elektromagnetischen CE-Zertifizierung.
Einzelne Probenmessungen im Handumdrehen
Dieses anwenderfreundliche Fluorometer sorgt für schnelle und einfache Assays. Berechnungen und Einstellungen werden vom Gerät automatisch durchgeführt. Die Qubit Assays für das Qubit 4 Fluorometer laufen alle über dasselbe allgemeine Protokoll mit einem simplen Misch-Ablese-Format bei Inkubationszeiten von nur zwei Minuten für DNA- und RNA-Assays. Dünnwandige 500 μl-PCR-Röhrchen (Bestellnr. Q32856) sind erforderlich.
Systemanforderungen:
- Geräteabmessungen (B x T x H): 5.4 x 10 x 2.2 in. (13.6 cm x 25 cm x 5.5 cm)
- Gewicht: 743 g
- Dynamischer Bereich: 5 Größenordnungen
- Verarbeitungszeit: ≤Sekunden/Probe
- Lichtquellen: blaue LED (max. ∼470 nm), rote LED (max. ∼635 nm)
- Anregungsfilter: Blau (430–495 nm), rot (600–645 nm)
- Emissionsfilter: Grün (510–580 nm), rot (665–720 nm)
- Detektoren: Fotodioden, Messbereich 300–1,000 nm
- Aufwärmzeit: USB-Laufwerk: 4 GB
Spezifikation
Store Qubit DNA & protein assay kits at 2–8°C. Store Qubit RNA assay kits at -20°C or below. | |
Qubit Fluorometer | |
Starterkit für Quantifizierung | |
DNA-Quantifizierung, RNA-Quantifizierung, Proteinquantifizierung | |
Emission filters: green (510-580 nm), red (665-720 nm), Excitation filters: blue (430-495 nm), red (600-645 nm), LED light sources: blue (max ∼470 nm), red (max ∼635 nm), Photodiode detectors: 300-1,000 nm range | |
Raumtemperatur | |
10 x 5.4 x 2.2 in. (25 x 13.6 x 5.5 cm) |
470 nm (blaue LED), 635 nm (rote LED) | |
Qubit | |
5 orders of magnitude | |
4 GB USB flash drive | |
Seconds per sample | |
<35 sec. | |
743 g |