Learn More
Thermo Scientific™ Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik
Thermo Scientific™ Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie TSX -30 °C mit Abtauautomatik sind eine nachhaltige Variante für klinische und laborgerechte Lagerung.
Marke: Thermo Scientific™ TSX2330FV
Descripción
Hochleistungstiefkühlgeräte der Serie Thermo Scientific™ TSX -30 °C- mit Abtauautomatik enthalten Funktionen, die zum Schutz der Proben und zu Zwecken der Nachhaltigkeit konzipiert wurden, damit sowohl klinische- wie auch laborgerechte Lagerung bei minus 30 Grad Celsius gewährleistet werden kann. Die V-Antriebstechnologie dieser Serie steht für eine Temperaturstabilität, die sich kontinuierlich an die Anwendungsumgebung anpasst, und bedeutende Energieeinsparungen ohne Leistungsminderung ermöglicht.
- Flüsterleise bei einem Geräuschpegel von nur 52 dB(A), so dass ungestörtes Arbeiten in unmittelbarer Nähe des Tiefkühlgerätes kein Problem ist.
- Die einzigartige V-Antriebstechnologie ist so gestaltet, dass sie Vorgänge wie das Öffnen einer Tür erkennt und in Folge die Kompressorleistung erhöht. Während der ruhigeren Phasen läuft der Kompressor mit niedrigerer Leistung und spart Energie, ohne den Kälteschutz zu vernachlässigen
- Bis zu 50 % weniger Energieverbrauch als herkömmliche Kühlgeräte*
- Die Geräte der TSX-Serie entsprechen aufgrund des natürlichen R290-Kältemittels den SNAP-Richtlinien der US-Umweltschutzbehörde.
- Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
- Temperaturbereich: -35 °C bis -15 °C (werkseitig auf -30 °C voreingestellt)
- Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt*
- Einfach zu bedienende Mikroprozessorsteuerung mit Sollwertsicherheit und Alarmen
- Kompatibel mit drahtlosen Überwachungssystemen und Fernalarmkontakten
- Standardtürschlösser sorgen für Komfort und Sicherheit.
- Ergonomische Türgriffe
- Datenschreiber optional erhältlich
- Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
Especificaciones
Hochleistungs-Gefrierschrank | |
650 l | |
Fest | |
4 | |
Mikroprozessor | |
Garantie variiert je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für Details | |
28,5 x 24 x 58 in. (72,3 x 61 x 147,3 cm) | |
37,9 in. | |
96,2 cm | |
78,6 in. | |
199,6 cm | |
28 in. | |
71,1 cm | |
Drahtlos | |
Smart Vue-kompatibel | |
CEE 7/7 | |
208-230 V, 50/60 Hz | |
Energieeffizient | |
402 lb. | |
337 lb. | |
8 |
23 cu. ft. | |
-35° bis -15°C (-30°C) | |
1 | |
UL, cUL, ENERGYSTAR, CE | |
TSX-Reihe | |
Automatisch | |
37,8 x 28 x 78,6 in. (96 x 71,1 x 199,6 cm) | |
28,5 in. | |
72,3 cm | |
58 in. | |
147,3 cm | |
24 in. | |
61 cm | |
Optional | |
16 A | |
230 V | |
50 Hz | |
R290 | |
182 kg | |
153 kg |
Daten liegen vor. Basierend auf Vergleichen zwischen der Serie TSX und Thermo Scientific Modellen der vorherigen Generation