Learn More
BINDER™ Serie B Classic.Line – Standard-Inkubatoren, mit mechanischer Einstellung
Mit dem Inkubator der B Serie erhalten Sie ein zuverlässiges und leistungsstarkes Gerät in einer soliden Konfiguration zu einem sehr attraktiven Preis.
Marke:  BINDER™ 9010-0002
1082.56 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 26.00000kg
Artikelnummer. 15652076
  • 1300.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich: 30 °C bis 70 °C
  • Hydromechanischer Thermostat
  • Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
  • 2 verchromte Gestelle
  • stapelbar
Spezifikation
Spezifikation
1 cu. ft.
10 kg
Nicht autoklavierbar
Edelstahl
Naturfarben
Keine Beleuchtung
1
NEMA 5-20P
Standard-Inkubator
B028-230 V
1.5 ± K bei 37 °C
648 x 482 x 455 mm
580 mm
425 mm
230 V, 50/60 Hz
0,25 kW
50/60 Hz
22 lb.
B028-230 V, Standard, Serie B Classic.Line – Standard-Inkubatoren mit mechanischer Einstellung, 28 l, 230 V 1 ∼ 50/60 Hz
28 L
APT.line™ Technologie
Keine
Edelstahl
max. 2 Std./4
30 bis 70 °C
Analog
1
400 x 250 x 280 mm
22.8 in.
280 mm
23 kg
230 V
1,1 A
Sonderangebote
Serviceleistungen