Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für GENESYS™ 30 Vis-Spektralphotometer
Mit dem Zubehör für das Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Vis-Spektralphotometer erhalten Sie alle Hilfsmittel, die Sie zur Erleichterung Ihres Analyseprozesses benötigen.
Marke:  Thermo Scientific™ 840-278700
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.26280kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15530602
  • 136.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem Zubehör für das Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Vis-Spektralphotometer erhalten Sie alle Hilfsmittel, die Sie zur Erleichterung Ihres Analyseprozesses benötigen.
Mit dem Zubehör für das Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Visible erhalten Sie alle Werkzeuge, die Sie benötigen, um Ihren analytischen Prozess zu vereinfachen. Zusätzlich zu den hilfreichen integrierten Funktionen wie dem hochauflösenden Farbdisplay, dem großen Probenfach und den Datenexportoptionen steht eine komplette Auswahl an Zubehör für das GENESYS 30 Spektralphotometer zur Verfügung, um die Anforderungen von Studenten, Lehrkräften und Labortechnikern an eine genaue quantitative Analyse zu erfüllen.
  • Für eine rechteckige Langpfadzelle mit 20 – 100 mm Pfadlänge 
  • Wird in einer herausnehmbaren Probenbehälterverkleidung montiert
  • Ermöglicht Flexibilität zwischen den Proben
Spezifikation
Spezifikation
Vorjustierte, vormontierte Ersatz-Wolfram-Halogenlampe. Mausloch-Zugang für den Austausch. Das Entfernen der Abdeckung ist nicht erforderlich.
Wolfram-Halogenlampe
GENESYS 30 Vis-Spektralphotometer
1 vorjustierte Lampeneinheit