Description
- Wird für die Immunisierung von Tieren, die Entwicklung von Impfstoffen und die Gentherapie verwendet und ist eine intramuskuläre, intradermale oder intratumorale Elektroporationslösung, um eine maximale Transfektionseffizienz zu erreichen
- Einfache Anwenderoberfläche
- Vorteile von Pulse Agile
- Gleichmäßige und zuverlässige Elektroporation
- Einfache und schnelle Behandlung
Spécification
Impfstoffentwicklung, intradermale Genabgabe, intramuskuläre Genabgabe, intratumorale Genabgabe | |
5 kHz bis 1 Hz | |
50 bis 1000 V | |
Touchscreen | |
40 cm | |
20 cm | |
50 bis 104 °F | |
10°bis 40 °C | |
25 lb. | |
12,6 in. | |
Unsteril | |
Touchscreen-Display, Fußschalter | |
Needle Array Handle, Miniature Parallel Needle Electrode Array |
Footswitch | |
Elektroporationsgenerator | |
AgilePulse In Vivo IM (Intra-Muscular) Generator Only | |
15,7 in. | |
7,9 in. | |
Nur Generator | |
0,200 bis 1000 ms | |
0,050 bis 10 ms | |
11,3 kg | |
32 cm | |
Elektrodenanschlusskabel | |
Rechteckwelle |
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.