Learn More
Applied Biosystems™ ProFlex™ PCR-System, 2 x flat
ProFlex™ PCR-Systeme sind die neuesten Applied Biosystems™ Thermocycler und bieten die Zuverlässigkeit und Leistung, die Sie von Applied Biosystems Geräten erwarten. Durch die erweiterte Garantie beim Gerätekauf verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Investition und erhalten die Unterstützung, die Sie benötigen, um Ihr Gerät mit maximaler Leistung zu betreiben.
Marke:  Applied Biosystems™ 4484078
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15182099
  • 15320.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Der 2 x flache Block ist für die Verwendung mit acht TaqMan™ OpenArray™ Genotypisierungs-Platten und 24 20K-Chips für die Verwendung mit QuantStudio™ 3D Digital PCR-System optimiert. Mit dem ProFlex 2x Flat PCR-System können Sie:
  • Den 2x Flat-Block gegen einen anderen Blocktyp austauschen, wenn der Durchsatz geändert werden muss
  • Bequemer Fernzugriff auf das System über eine mobile App
  • Programmierbarkeit des Geräts in Sekundenschnelle über eine einfach zu bedienende Touchscreen-Oberfläche
  • Simulierung von Altgeräten mittels der Möglichkeit der thermischen Simulation
  • Schnelle und effiziente PCR-Optimierung mit VeriFlex™ Blöcken, die besser sind als Gradienten
  • Auswechselbare Blöcke Wenn sich Ihre Forschungsanforderungen in Zukunft ändern oder wenn Sie das System mit jemandem teilen, der ein anderes Format benötigt, entfernen Sie einfach den 2xFlat Block von der Oberseite des Geräts und tauschen ihn gegen einen anderen Blocktyp aus. Dieser Schritt dauert in der Regel weniger als 15 Sekunden und erfordert keine Werkzeuge oder Kits
  • Mobile App-Konnektivität Überprüfen Sie mit einer mobilen App die Verfügbarkeit Ihres Gerätes, bevor Sie ins Labor gehen, laden Sie die Berichtsdaten Ihrer Experimente herunter, erhalten Sie Warnmeldungen und vieles mehr
  • Simulationsmodi Das ProFlex PCR-System ist mit Simulationsmodi ausgestattet, die die Rampenrate Ihrer alten Thermocycler nachahmen. Simulationsarten sind für folgende Geräte verfügbar: MJ Research PTC 200, Bio-Rad™ C1000, Bio-Rad MyCycler™, Eppendorf™ Mastercycler™, Applied Biosystems 9700, Applied Biosystems 9600 und Applied Biosystems Veriti™ Systeme
  • 8,4 Zoll-Touchscreen-Steuerung Die einfache und intuitive Touchscreen-Oberfläche ermöglicht eine einfache Programmierung und begrenzt den Zeitaufwand für das Erlernen der Systemanwendung
  • Blockformat: Austauschbar und kompatibel mit Hochdurchsatzanwendungen
  • Reaktionsgeschwindigkeit: Schnell oder standardmäßig
Spezifikation
Spezifikation
Austauschbar
Geeignet für hohe Durchsätze
Schnell, standardmäßig
8 OpenArray-Platten, 24 x 20K-Chip
8,4-Zoll-Farb-TFT-LCD-Touchscreen
Beschränkte Garantie
PCR
USB, WLAN, Cloud, Ethernet
USB und integriert
2 x Flat-Blöcke
±0,25 °C (35 bis 99,9 °C)
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C)
56,5 x 33 x 27 cm (22 x 13 x 10,6 in.)
100 bis 240 V
Thermocycler
0 °C bis 100 °C
Automatischer Neustart (nach Stromausfällen), Schutz vor Programmüberschreibung
3 °C/s (Block), 1,6 °C/s (Probe)
20,4 kg (45 lb.)