Learn More
Invitrogen™ Bolt™ Western Pack A (Nitrocellulose)
Das Nassübertragungsgerät eignet sich ausschließlich für den Einsatz mit dem Minigel-Tank.
Marke: Invitrogen™ B1000A
944.16 EUR gültig bis 2024-09-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "21650" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: 2 Mini Blot Module, 125 ml Bolt™ Transfer Buffer (20x), 15 ml Bolt™ Antioxidans, 20/Packung Nitrozellulosemembranen (0,2 μm)
Beschreibung
Der Tank fasst ein Blot-Modul pro Kammer, oder zwei Blot-Module insgesamt bei paralleler Anordnung. Das Mini-Blot-Modul ist kompatibel mit Bolt™ Bis-Tris Plus Gelen und kann ein Gel pro Nasstransfer aufnehmen. Der universelle Anschluss und die Formdichtung sorgen für eine einfache Handhabung des Blot-Moduls, während der innere Kern des Blot-Moduls die Verwendung von weniger methanolbasiertem Transferpuffer pro Nasstransfer erlaubt. Bei den empfohlenen Bedingungen und konstanter Spannung können Proteine in der Regel in 30 bis 60 Minuten auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen übertragen werden.
Spezifikation
Bolt™ | |
Cellulosenitrat | |
Nass | |
Bolt™ |
≤ 2 Blot-Module ⁄ Mini-Gel Tank, 1 Mini-Gel ⁄ Blot-Modul | |
2 Mini Blot Module 125 ml Bolt™ Transferpuffer (20x) 15 ml Bolt™ Antioxidans 20/Packung Nitrozellulosemembranen (0,2 µm) |
|
Mini, 8 x 8 cm |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.