Beschreibung
- Größeres Kammervolumen und schnelle Temperaturänderungen
- Innenraum aus Edelstahl und Gehäuserückwand aus verzinktem Stahl
- Vollisolierte Edelstahltür mit 2-Punktverriegelung (Drucktürverschluss)
- Innentür aus Glas
- TwinDISPLAY. Adaptive multifunktionale digitale PID-Mikroprozessorsteuerung mit 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays.
- Spracheinstellungen in Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Polnisch, Tschechisch und Ungarisch
- Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage
- Optische und akustische Alarme
- Luftmantelheizung für schonende Rundumerwärmung
- Trennung des Temperiermantels vom Innenraum verhindert Austrocknen der Ladung durch die Kühlvorrichtung
- Energiesparender Einsatz des FCKW-freien Kühl-/Heizsystems (Kältemittel134 Ra)
- Hocheffiziente Abtauautomatik
Spezifikation
CE | |
Edelstahl | |
Deutscher Typ | |
Gekühlter Inkubator | |
Werkskalibrierungszertifikat für 10 °C und 37 °C | |
Gehäuse R134a | |
1552 H x 824 B x 684 T mm | |
640 mm | |
800 mm | |
218 kg | |
115/230 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
256 l | |
Strukturierter Edelstahl, rückseitig verzinkter Stahl | |
-12°bis +60 °C | |
Hochauflösendes Doppeltes TFT-Farbdisplay | |
2 | |
0.1 °C | |
824 mm | |
1552 mm | |
500 mm | |
157 kg | |
115/230 V |