Learn More
Labconco™ Feuchtigkeitsüberwachung/Hygrometer
Zur Platzierung in der Hauptkammer der Handschuhbox zur kontinuierlichen Überwachung des Feuchtigkeitsgehalts
Marke:  Labconco™ 5244901
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12697755
  • 11090.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Misst den absoluten Feuchtigkeitsgehalt im Gas
  • Nachweis von Konzentrationen von 0 bis 10.000 ppm (mit drei Bereichen von 0 bis 100 ppm, 100 bis 1.000 ppm und 1.000 bis 10.000 ppm) mit einer Genauigkeit von ±1 Prozent
  • Besteht aus chemisch inerten Keramik-Feuchtigkeitssensoren, Probenahmeblock, digitalem Anzeigemonitor, Probenahmepumpe, Schaltnetzteil und Ein-/Ausschalter
  • Zur Verwendung mit allen Handschuhboxen
Spezifikation
Spezifikation
Feuchtigkeitsüberwachung/Hygrometer
7,7 in.
230 V, 50/60 Hz
±1 %
18,28 cm
Zur Platzierung in der Hauptkammer der Handschuhbox zur kontinuierlichen Überwachung des Feuchtigkeitsgehalts