Learn More
Thermo Scientific™ Fiberlite™ F12-6 x 500 LEX Festwinkelrotor
Erreichen Sie einen optimalen Schutz Ihrer Proben durch bessere Verschlusseigenschaften und die verbesserte Sicherheit durch den Hebe-Rotorgriff – die erste Wahl für eine sichere Arbeitsumgebung.
Marke: Thermo Scientific™ 096-062185
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Fiberlite™ F12-6 x 500 LEX Festwinkelrotor, der ersten Wahl für einen sicheren Arbeitsplatz, schützen Sie Proben durch verbesserte Verschlusseigenschaften und die verbesserte Sicherheit durch den Hebe-Rotorgriff.
Fiberlite Rotoren
Diese leichten Kohlefaserrotoren maximieren die Leistung Ihrer Zentrifuge dank Vielseitigkeit, Schnelligkeit und einer robusten, korrosionssicheren Bauweise.
- Höhere Produktivität: Kürzere Laufzeiten und höhere RZB-Werte dank des geringen Gewichts
- Beispiellose Haltbarkeit: Das korrosions- und ermüdungsbeständige Material und die widerstandsfähige Bauweise gewährleisten strukturelle Integrität.
- Sichere Investition: 15 Jahre Garantie
- Kompatibel mit Thermo Scientific Nalgene™ Flaschen und Röhrchen als komplette Zentrifugenlösung
Kompatibel mit:
Thermo Scientific™ Sorvall™ Evolution RC Superspeed Superspeed-Zentrifuge; Sorvall™ RC-6 Plus Superspeed-Zentrifuge
Spezifikation
Fiberlite F12-6 x 500 LEX Festwinkelrotor | |
Festwinkelrotor | |
24.515 × g | |
152 mm | |
2305 | |
70 mm | |
Thermo Scientific Sorvall RC 6 Plus und Evolution RC Superspeed-Zentrifugen | |
Aerosoldichtigkeit zertifiziert durch HPA, Porton Down, England (vormals CAMR). | |
Ja |
Kohlefaserverbundmaterial | |
6 x 500 ml | |
12.000 U/min | |
41 mm | |
160 mm | |
19 lb. (8,61 kg) | |
20° | |
6612 × g |