Learn More
Applied Biosystems™ Veriti™ Thermal Cycler, 384-well
Kombiniert den Durchsatz, der für große Experimente benötigt wird, mit der bewährten Zuverlässigkeit von Applied Biosystems Geräten
Marke: Applied Biosystems™ 4388444
Beschreibung
Hauptmerkmale
- Die praktische Farb-Touchscreen-Schnittstelle beschleunigt die Einrichtung und die Verwendung
- Übertragen Sie Protokolle, Sicherungsprotokolle und Systemkonfigurationen über USB.
- Verbinden Sie über Standard-Ethernet-Kabel und einen Router (nicht im Lieferumfang enthalten) bis zu 12 Geräte miteinander
- Starten eines Durchlaufs von einem einzigen, vernetzten Veriti Gerät aus auf bis zu 12 Veriti-Systemen
- Mit der optionalen VeritiLink™ Remote Management Software können Sie mehr als 50 Cycler von Ihrem PC oder internetfähigen Telefon aus verwalten
Hoher Durchsatz
- Die Lüftung der Geräte erfolgt von vorne nach hinten. Dadurch können die Geräte praktisch nebeneinander platziert werden, wodurch Platz im Labor gespart wird
- Das Gerät kann auf Inkubation am Ende eines Durchlaufs eingestellt werden. Dadurch behält der isotherme Block eine eingestellte Temperatur bei, und die Platte kann ganz nach Bedarf des Anwenders entnommen werden
- Die leistungsstarke und dennoch einfache Anwenderoberfläche wird durch einen 6,5 Zoll-VGA-Farb-Touchscreen (16,51 cm) gesteuert
- Der große Bildschirm ermöglicht ein einfaches Lesen von Temperaturdateien
- Die großen Navigationsschaltflächen ermöglichen die Einrichtung und Navigation ohne Stift oder Maus
- Für eine schnelle Einrichtung wählen Sie eine der vorprogrammierten Methoden aus
- Über die Anwenderoberfläche können auch eigene Programme eingegeben werden
- Programme können auf dem Gerät oder auf einem USB-Speicherstick gespeichert werden
Spezifikation
384 Well-Platte | |
± 3,1 °C⁄s | |
5 bis 20 μl | |
Geeignet für Hochdurchsatz-Anwendungen | |
<0,5 °C (20 s nach Erreichen von 95 °C) | |
Höhe: 24,5 cm (9,6 in.), Breite: 23,7 cm (9,3 Zoll), Tiefe: 48,5 cm (19,1 in.) | |
100/240 V | |
3,7 °C⁄s | |
Thermocycler | |
19,1 in. | |
23,7 cm | |
48,5 cm | |
PCR | |
USB | |
USB und integriert | |
Menü wird über Touchscreen gesteuert | |
384-Well, 0,02 ml |
±0,25 °C (35 °C bis 99,9 °C) | |
4,0 bis 99,9 °C | |
Veriti™ 384-Well-Thermocycler | |
Veriti Thermocycler | |
Standard | |
384 x 0,02 ml | |
Veriti™ | |
6,5 Zoll VGA 32 k Farbe mit Touchscreen | |
9,6 in. | |
24,5 cm | |
9,3 in. | |
0 bis 100 °C | |
Automatischer Neustart (nach Stromausfällen), Schutz vor Programmüberschreibung | |
3,7 °C/s (Block), 3,1 °C/s (Probe) | |
Einzelblock-System mit hohem Durchsatz, optimiert für Reaktionen mit kleinen Volumina | |
11,4 kg (25 lb.) |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.