Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B1 Minigel-Elektrophoresesystem
Thermo Scientific™ Owl EasyCast B1 Minigel-Elektrophoresesysteme sind so ökonomisch, dass sie für jeden Forscher in seine Workstation integrierbar sind.
Marke:  Thermo Scientific™ B1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.53000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11932935
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Owl EasyCast B1 Minigel-Elektrophoresesysteme sind so ökonomisch, dass sie für jeden Forscher in seine Workstation integrierbar sind.
Der auslaufsichere Systemaufbau des Owl B1 EasyCast Minigelsystems ermöglicht das Gießen und den anschließenden Lauf des Gels direkt in der selben Kammer, ohne dass hierfür Klebeband oder weitere Teile benötigt werden. Dank der Robustheit und Bedienfreundlichkeit perfekt für Schüler sowie für Forscher mit hohem Durchsatz geeignet.
Eigenschaften:
  • System bietet große Auswahl an Kämmen
  • Zwei Kämme können mit dem Gelträger eingesetzt werden und verdoppeln somit die Anzahl der Probentaschen.
  • Die siebbedruckten UVT-Gelträger mit fluoreszierendem Lineal sorgen für eine einfache Messung der Banden.
Im Lieferumfang enthalten:
  • Hauptpufferkammer
  • Thermo Scientific™ SuperSafe™ Deckel mit Netzanschlusskabeln
  • Thermo Scientific™ EasyCast™ Abgedichteter UVT-Gelträger
  • Zwei Kämme: 10 & 14 Probentaschen, Doppelseitig, 1,0/1,5 mm dick
Bestellinformationen:
Erhältlich mit optionalen Pufferaustauschöffnungen (B1-BP) zum Anschluss an eine externe Umwälzpumpe.
Gewährleistung und Service:
  • Drei Jahre
Spezifikation
Spezifikation
CE-Kennzeichnung
Mini
Mini
600 ml
8.63 in.
11 cm
15 cm
3,75 in.
150 V
EasyCast
Owl™
5 bis34
22 x 15 x 9.5 cm (8.63 x 5.88 x 3.75 in.)
22 cm
5.88 in.
9 cm
9.5 cm