Learn More
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Reinigungssystem, KingFisher mit 24-Deep-Well-Kopf
Mit Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Magnetpartikelprozessoren lassen sich Proben einer Vielzahl von Materialien effizient verarbeiten.
Marke: Thermo Scientific™ 5400640
Beschreibung
Bearbeiten Sie auf effiziente Weise Proben einer Vielzahl von Materialien mit den Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Reinigungssystemen. Sie ermöglichen eine äußerst vielseitige, automatisierte Aufbereitung mittels Magnetpartikeln für die DNA/RNA-, Protein- oder Zellreinigung aus praktisch allen Quellen. Durch die Verwendung der revolutionären Separationstechnologie mit Magnetpartikeln ermöglicht das System eine hervorragende Reproduzierbarkeit und Qualität.
Finden Sie eine flexible Lösung für die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Probenaufbereitung. Mit 24 Magnetköpfen können Kunden das Aufbereitungsvolumen bis auf 5 ml steigern, was eine höhere Ausbeute des gereinigten Produktes zur Folge hat. Für höhere Durchsätze können 96 Proben mit einem 96er-Magnetkopf aufbereitet werden.- Das vollautomatische System ermöglicht die Hochgeschwindigkeitsreinigung von Nukleinsäuren, Proteinen und Zellen.
- Das Hochdurchsatzsystem verarbeitet bis zu 96 Proben in weniger als 20 Minuten.
- Das offene und flexible System ermöglicht den Anwendern den Einsatz jedes auf Magnetpartikeln basierten Kits, um verschiedenste Applikationen durchzuführen.
- Anwenderfreundliche Thermo Scientific™ BindIt™ Software zur Gerätesteuerung sowie Erstellung und Modifizierung von Protokollen.
- Gebrauchsfertige Protokolle für verschiedene Applikationen sind erhältlich.
Empfohlen für:
- Genomik und Proteomik
- Target-Identifizierung
- Veterinärmedizinische Assays
- Biomarker-Suche
- Qualitätskontrolle
- Forensik
Spezifikation
200 bis 5000 μl | |
24 Proben | |
> 95 % | |
Genomik und Proteomik, Identifizierung gesuchter Substanzen, veterinärmedizinische Assays, Biomarker-Identifizierung, Qualitätskontrolle, Forensik | |
24 in einem Rahmen, austauschbare Magnetköpfe | |
Each | |
23,6 in. | |
15 in. | |
62 lb. | |
26,8 in. |
24 oder 96 | |
KingFisher 24 DW-Platte | |
START/PAUSE/STOP/OK/DREHPLATTE DREHT SICH IM UHRZEIGERSINN/DREHPLATTE DREHT SICH GEGEN DEN UHRZEIGERSINN/vier Cursortasten/LCD | |
Von 5°C über Umgebungstemperatur bis 115°C | |
ca. > 1 μm | |
24- oder 96-Well-Platten; KingFisher 24 Deep-Well-Platte (200 bis 5.000 µl); 96-Deep-Well-Mikrotiterplatte (50 bis 1.000 µl); KingFisher 96-Platte (20 bis 200 µl); PCR-Platte (20 bis 100 µl) | |
60 cm | |
38 cm | |
28kg | |
68 cm |
Zur Verwendung im Labor