Learn More
Memmert™ Temperierkammer mit LED-Anzeige
Temperaturbereich: –42 °C bis +190 ° C; relative Luftfeuchtigkeit (RH): < 70 %; Beleuchtung: Keine Beleuchtung
Marke:  Memmert™ TTC256
Weitere Details : Netto-Gewicht : 297.00000kg
Artikelnummer. 11737869
  • 22890.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Befeuchtung durch Heißdampfgenerator
  • 2 Pt100 Sensoren der Klasse A in einer 4-Leiter-Schaltung mit gegenseitiger Überwachung und Leistungsübernahme bei gleichem Temperaturwert
  • Elektronischer Mikroprozessor-Temperaturregler mit Auto-Diagnosesystem
  • Hochleistungsluftgebläse in Arbeitskammer
  • Auflösung der Anzeige für Sollwerte 0,1 °C bis 99,9 °C, 0,5 °C ab 100 °C und für Istwerte 0,1 °C (LED)
  • USB-Schnittstelle, inkl. Memmert Software "Celsius" zur Programmierung und Dokumentation
  • Über- und Untertemperaturwächter TWW, Schutzklasse 3.3 oder einstellbarer Temperaturbegrenzer TWB, Schutzklasse 2, auswählbar über die Steuerung
  • Integrierte Fehlerdiagnose für Temperatur- und Feuchteregelung
Spezifikation
Spezifikation
Akustisch und visuell
Multifunktionale digitale PID-Mikroprozessorsteuerung
256 L
Keine Beleuchtung
Deutscher Typ
-42°bis +190 °C
LED
Edelstahl
0.1 °C
898 mm
1730 mm
597 mm
297 kg
400 V
50 Hz
CE
Temperatur
Edelstahl
Strukturierter Edelstahl, rückseitig verzinkter Stahl
< 70%
Testkammer
Ausrüstung, Temperaturkontrolle, Forschungschemie, Arzneimittel
R404 A
Pt100 Klasse A in 4-Draht-Kreislauf
640 mm
670 mm
420 kg
400 V, 50 Hz
7 kW