Learn More
Invitrogen™ Neon™ Transfection System Starter Pack
Frei von Stoffen tierischen Ursprungs, Serum-frei und kompatibel mit Nukleinsäure-Aufreinigungskits in Transfektionsqualität, siRNA-Vektoren und DNA-Vektoren
Marke: Invitrogen™ MPK5000S
10887.00 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Neon Elektroporationsgerät, Pipette, Pipettenstation, USB-Stick, Handbuch, Netzkabel, ein Neon Transfektionssystem 100 μl Kit (192 Reaktionen) und ein Neon Transfektionssystem 10 μl Kit (192 Reaktionen)
Beschreibung
Das Neon Transfektionssystem ermöglicht eine schnelle und effiziente Lieferung von Nukleinsäuren an alle Säugertierzelltypen, einschließlich Primär-, Stamm- und schwer zu transfizierende Zellen. Das flexible und offene System ermöglicht es dem Benutzer, qualitativ hochwertige Transfektionen mit optimierten oder benutzerdefinierten Protokollen in drei einfachen Schritten durchzuführen, mit nur 2 x 104 Zellen pro Reaktion und einer Reaktionszeit von nur 1 Sekunde. Eine neuartige Reaktionskammer sorgt für eine drastische Steigerung der Transfektionseffizienz und der Zellviabilität.
- Effizient: Bis zu 90 % bei vielen Zelltypen, einschließlich schwer transfizierbarer Zellen, Primärzellen und Stammzellen
- Flexibel: Einfache Transfektion von 2 x 104 Zellen bis zu 6 x 106 Zellen pro Reaktion
- Einfach: Anwenderfreundlich, mit einem Reagenzienkit für alle Zelltypen
- Vielseitig:offenes System, das die freie Optimierung von Elektroporationsparametern ermöglicht
- Einzigartige Elektroporation: Im Gegensatz zu herkömmlichen Küvetten-basierten Elektroporationskammern verwendet das Neon System eine patentierte, biologisch kompatible Pipettenspitzen-Kammer, die ein gleichmäßigeres elektrisches Feld erzeugt
- Dieses Design ermöglicht eine bessere Aufrechterhaltung physiologischer Bedingungen, was im Vergleich zur konventionellen Elektroporation zu einer sehr hohen Zellüberlebensrate führt
- Plug-n-Play aus der Box: Der Transfektionsvorgang könnte nicht einfacher sein
- Vereinfachtes Transfektions-Kit für alle Zelltypen
- Spannungsgrenze: 0,5 bis 2,5 kV
Adenovirale shRNA, Zellkulturen, lentivirale shRNA & miRNA, Plasmid-Transfektion, RNAi, RNAi Transfektion, RNAi, Epigenetik & nicht kodierende RNA-Forschung, retrovirale RNAi, Stammzell-Primärzelltransfektionen&, synthetische siRNA-Transfektion, Transfektion, vektorbasierte RNAi, siRNA
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
3,0–6,0 A | |
Im Lieferumfang des Neon™ Transfektionssystem-Starterpacks ist enthalten: • 1 Neon™ Elektroporationsgerät • 1 Pipette • 1 Pipettenstation • 1 USB-Stick • 1 Handbuch • 1 Netzkabel Außerdem: ein Neon™ Transfektionssystem 100 µl Kit (192 Reaktionen) und ein Neon™ Transfektionssystem 10 µl Kit (192 Reaktionen). Die Puffer-Boxen bei 4 °C und die Spitzen und Röhrchen-Boxen bei Raumtemperatur lagern. |
|
6-Well-Platte, 12-Well-Platte, 24-Well-Platte, 48-Well-Platte, 96-Well-Platte, Kolben | |
Neon™ Transfection System konzipiert. | |
0,5 – 2,5 kV | |
Transfektionssystem-Starterpack | |
1/Packung | |
Ja | |
Neon™ Transfection System konzipiert. | |
300 W |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, chemisch definiert, proteinarm, Xeno-frei, reduzierte Wachstumsfaktoren, reduziertes Serum | |
Stammzelle, Primärzelle, schwer transfizierbare Zelle | |
Plasmid-DNA, Synthetische siRNA | |
Transfektion | |
Neon™ | |
Transfektionsgrad | |
1 Sek. | |
2 x 10^4 – 6 x 10^8 Zellen; variiert je nach Zelltyp | |
100 – 240 V AC | |
10 µl und 100 µl |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.