Learn More
Corning™ Wiederverwendbar Gaszufuhranschlüsse
Zur Überführung von Gasen während der Zellkultur in größere Spinnerflaschen mit senkrechten Seitenarmen
Marke: Corning™ 4519-102
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zusammen mit Sondenanschlüssen und Anschlüssen für die Medienhandhabung können Spinnerkolben als Bioreaktoren eingesetzt werden
- Bestehend aus PET-Einsatz mit Viton™ O-Ring und 45 mm-Dichtkappe aus Polypropylen
- Die Edelstahlrohre werden durch Noryl™ Muttern mit integrierten Ferrulen gehalten
- Vollständig autoklavierbar
Spezifikation
Orange | |
1 Röhrchen, Bauart des Röhrchens: Gerade | |
Für Kolben mit vertikalem Seitenhals | |
1/Karton | |
Anschlussstück für Gaszufuhr | |
Autoklavierbar | |
Unsteril | |
45 mm (ca.) |
Polypropylen | |
0.63 cm | |
PET-Einsatz, Viton O-Ringe, 45 mm-Dichtkappe aus Polypropylen, Edelstahl Röhrchen, Noryl Muttern, integrierte Ferrulen | |
1/Packung | |
GL45 | |
Nr. | |
Schraubverschluss |