Learn More
Bel-Art™ ProCulture™ Kabellose Homogenisiereinheit
Die ProCulture™ Kabellose Homogenisator-Einheit ist ein Handhomogenisator und ideal für die gründliche und schnellere Probenverarbeitung.
Marke: Bel-Art™ F65100-0000
109.00 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.48300kg
Beschreibung
- Der kabellose Homogenisator mit Handfunktion verfügt über einen einfachen Stößel, der eingesteckt und herausgezogen wird und sich ideal für eine gründliche und schnellere Verarbeitung von 1:n-Proben eignet
- Optionale ProCulture™ Abgestimmte Stößel und Röhrchen gewährleisten enge Toleranzen und eine gründliche Homogenisierung und Mahlung von Materialien, was zu einer optimalen Effizienz der Pelletrekonstitution oder -resuspension führt; F65000-0005, F65000-0006, F65000-9006
- Die optionalen ProCulture™ Stößel verfügen über einen einzigartigen gerippten Schaft, der eine präzise Fingersteuerung der Homogenisierung für scherempfindliche Proben ermöglicht; sie passen auch für die meisten motorbetriebenen Mischer-Adapter: F65000-0001, F65000-0002, F65000-9001, F65000-9002
Spezifikation
Kabellose Homogenisatoreinheit | |
Ja | |
Ja |
CE | |
Homogenisator mit kabellosem Motor, AA-Batterien (2) und Stößeladapter |
VORSICHT:Bei diesem Produkt können Sie Chemikalien ausgesetzt sein, die im US-Bundesstaat Kalifornien als Auslöser von Krebs und Geburtsfehlern oder anderen Einschränkung der Fortpflanzungsfähigkeit bekannt sind.Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov.