Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Wash Buffer (10X)
ProcartaPlex Wash Buffer is for use with ProcartaPlex assays. It is supplied as a 10X concentrate and used for washing the ProcartaPlex assays using flat bottom plates.
87.00 € - 288.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Puffer |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Luminex™ Geräte |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15542117
|
Invitrogen™
EPX-66666-000 |
Je 1 |
87.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16396622
|
Invitrogen™
EPX-66666-001 |
200 mL |
288.00 €
200 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Description
ProcartaPlex Wash Buffer is for use with ProcartaPlex assays. It is supplied as a 10X concentrate and used for washing the ProcartaPlex assays using flat bottom plates. It is a simple mix of buffers, salts, and mild detergent.
ProcartaPlex Wash Buffer (10X) is included in our basic kits and off-the-shelf panels. Additionally, we offer it here as a stand-alone item.
Reported application
- Multiplex immunoassay
Specifications
Puffer | |
Luminex™ Geräte |
Nur für Forschungszwecke.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.