Learn More
Invitrogen™ CRP Mouse ProcartaPlex™ Simplex Kit
Ideale Lösung für die Beurteilung mehrerer Protein-Biomarker in einer einzigen Probe. Entdecken Sie unser breites Portfolio an vorkonfigurierten Panels und kombinierbaren Einzelanalyten.
Marke: Invitrogen™ EPX01A-26045-901
Beinhaltet:
- Konzentrierte Magnet-Beads, beschichtet mit monoklonalen Maus-CRP-Antikörpern
- CRP-Standard (Maus) (gefriergetrocknet)
- Biotin-Konjugat (50x) monoklonaler Anti-Maus-CRP-Antikörper
- Universal-Assay-Puffer 10x
Beschreibung
Das ProcartaPlex Simplex-Kit CRP (Maus) misst das CRP-Protein und ist so konzipiert, dass es mit anderen Simplex-Kits kombiniert werden kann, sodass Sie ein eigenes Multiplex-Panel erstellen können, das die Luminex xMAP Technologie für die Proteindetektion/-quantifizierung nutzt. Zur Kombination mehrerer Simplex-Kits (d. h. wenn Sie kein vorkonfiguriertes Multiplex-Panel verwenden) wird für jede Assay-Platte unabhängig von der Plex-Größe nur ein Pufferkit (separat erhältlich) benötigt.
Informationen zu ProcartaPlex Assays für die Luminex Plattform
ProcartaPlex Immunassays basieren auf den Prinzipien eines Sandwich-ELISA und verwenden zwei hochspezifische Antikörper, die an verschiedene Epitope eines Proteins gebunden sind, um alle Proteinziele gleichzeitig mit einem Luminex Gerät zu quantifizieren. ProcartaPlex Multiplex-Assays benötigen nur 25 µl Plasma oder Serum oder 50 µl Zellkulturüberstand und liefern analysierte Ergebnisse in nur vier Stunden.
• Mehr Ergebnisse pro Probe – gleichzeitige Messung mehrerer Proteinziele in einer einzigen Probe von 25 bis 50 µl
•Bewährte Luminex Technologie – vielfach referenzierte Multiplexing-Plattform zur Proteindetektion und -quantifizierung
ProcartaPlex Assays nutzen die Luminex xMAP Technologie (Multianalyt-Profiling) zur gleichzeitigen Detektion und Quantifizierung von bis zu 80 Proteinzielen in einer einzigen 25 bis 50 µl-Probe aus Plasma, Serum, Zellkulturüberständen und anderen Körperflüssigkeiten.
Die Luminex Beads im ProcartaPlex Assay sind intern mit roten und infraroten Fluorophoren in präzisem Verhältnis zueinander gefärbt, um spektral einzigartige Signaturen zu erzeugen, die von den Luminex xMAP Detektionssystemen (z. B. Luminex 200, FLEXMAP 3D und MAGPIX) erkannt werden können. Ähnlich wie bei einem Sandwich-ELISA verwendet der ProcartaPlex Assay zusammenpassende Antikörperpaare, um das zu untersuchende Protein zu identifizieren. In einem Multiplex-Assay wird jeder spektral einzigartige Bead mit spezifischen Antikörpern für ein einzelnes Zielprotein markiert, und gebundene Proteine werden mit biotinylierten Antikörpern und Streptavidin–R-Phycoerythrin (RPE) identifiziert. Die Konjugation von Protein-spezifischen Antikörpern an bestimmte Beads ermöglicht die Analyse mehrerer Ziele in einem einzelnen Well.
Der wichtigste Unterschied zwischen einem ProcartaPlex Assay und ELISA besteht darin, dass der Capture-Antikörper im ProcartaPlex Assay mit einem Bead konjugiert ist und nicht per Adsorption am Mikrotiterplatten-Well haftet, weshalb die ProcartaPlex Assay-Reagenzien frei in der Lösung schwimmen. Zum Nachweis verfügt das Luminex 200 Gerät beispielsweise über zwei Laser, einen zur Unterscheidung der spektralen Signatur jedes Beads und den zweiten zur Quantifizierung der RPE-Fluoreszenz, die proportional zur in der Probe vorhandenen Proteinmenge ist. Mit ProcartaPlex Multiplex-Assays können mehr Zielproteine mit deutlich weniger Proben in der gleichen Zeit profiliert werden, die für die Durchführung eines herkömmlichen Sandwich-ELISA benötigt wird.
ProcartaPlex Multiplex-Panels sind in verschiedenen Formaten für sechs Spezies erhältlich (Mensch, Maus, Ratte, nicht menschlicher Primat, Schwein und Hund).
Spezifikation
Simplex-Kit | |
Maus | |
CRP [56] | |
Wie für Charge 1 bestimmt: 40,62 – 166.400 pg/ml | |
Luminex™ Geräte | |
AI255847 | |
CRP | |
C-reaktives Protein | |
Serum, Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl | |
• 1 Fläschchen Erfassungs-Beads (50x) • 1 Fläschchen biotinylierte Detektionsantikörper (50x) • 2 Fläschchen Standard-Mischung 1C (Maus) (gefriergetrocknet) • 1 Flasche Universal-Assay-Puffer Bei 2 – 8 °C lagern. |
|
Immunology, Coagulation |
96 Tests | |
Kombinierbar | |
Siehe Analysezertifikat | |
Simplex-Kit | |
C-reaktives Protein, Pentraxin-bezogen | |
12944 | |
ProcartaPlex™ | |
Serum, Plasma, Zellkulturüberstände | |
Gehäuse P14847 | |
Nasseis |