Learn More
Invitrogen™ ProBond™ Nickel-Chelating Resin
Click to view available options
Menge:
50 ml
150 ml
Packungsgröße:
150 Milliliter
50 Milliliter
Beschreibung
- ProBond™ Nickel-chelatbildendes Harz ist ein nickelbeladenes Affinitätsharz zur Aufreinigung rekombinanter Proteine, die eine Polyhistidin-Sequenz (6xHis) enthalten
- An das Harz gebundene Proteine können entweder mit einem Puffer mit niedrigem pH-Wert oder durch Konkurrenz mit Imidazol oder Histidin eluiert werden
- Die einstufige Reinigung kann sowohl unter nativen als auch unter denaturierenden Bedingungen durchgeführt werden
- ProBond™ Harz verwendet Chelatligand Iminodiessigsäure (IDA) in Verbindung mit einem äußerst quervernetzten 6%igen Agaroseharz
- Geeignet für den Einsatz in FPLC-, Batch- und Schwerkraft-basierten Durchflussanwendungen
- Garantiert stabil für 6 Monate bei ordnungsgemäßer Lagerung bei 4 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Das ProBond™ Harz ist vorgeladen und kann 1 bis 5 mg rekombinantes Protein pro 1 ml Harz binden. Es wird als 50%ige Suspension in 20% Ethanol bereitgestellt. Das Harz erscheint blau, wenn es mit Ni2+ geladen wird. Bei +4 °C lagern. ProBond™ Harz ist bei ordnungsgemäßer Lagerung garantiert 6 Monate lang stabil. |
| Stationäre Phase | Nickel-chelatbildend |
| Produktlinie | ProBond |
| Typ | Harz- |
| Menge | 150 ml |
| Form | Suspension |
| Säulentyp | Affinitätssäule |