Learn More
Ebro Electronic™ Sonden für die Kernthermometerserie TFX 410/420
Präzises und sehr robustes Thermometer mit großem Display
116.00 € - 215.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RoHS Directive 2011/65/EU |
---|---|
Einwegprodukt | Single-use |
Art der Immersion | Total or Partial |
Max. Temperatur (metrisch) | 400 °C |
Min. Temperatur (metrisch) | -50 °C |
Produktcode | Marke | Material | Länge (metrisch) Sonde | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Länge (metrisch) Sonde | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10206892
|
Ebro Electronic™
1341-4169 |
Metal | 120 mm | With cable |
116.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10573303
|
Ebro Electronic™
1341-5416 |
Stainless Steel and Plastic | 120 mm | With cable |
116.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10553303
|
Ebro Electronic™
1341-5418 |
Stainless Steel | 120 mm | Without cable |
116.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10563303
|
Ebro Electronic™
1341-5419 |
Glass | 190 mm | Without cable |
215.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11773499
|
Ebro Electronic™
1341-4168 |
Metal | 120 mm | With cable |
116.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Thermometer für verschiedene Anwendungen in Lebensmittel, Labor, Industrie. Alle Thermometer enthalten ein Werkskalibrierzertifikat.Spezifikation
RoHS Directive 2011/65/EU | |
Total or Partial | |
-50 °C | |
DIN IEC 584, Klasse 1 |
Single-use | |
400 °C | |
-50 °C bis 400 °C |